Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ EDC, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. p-4531111 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 mg
10 x 1 mg
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10mg
25g
5g
Pakke med 10
Artikelnummer. 15781819
Brand: Thermo Scientific™ A35391
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Immobiliser eller konjuger proteiner ved hjælp af 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimid (CAS 25952-53-8), en vandopløselig, carboxyl-til-amin tværbinder.
Thermo Scientific™ Pierce EDC er en vandopløselig carbodiimid-tværbinder, der aktiverer carboxylgrupper til spontan reaktion med primære aminer, hvilket muliggør peptidimmobilisering og hapten-bærerproteinkonjugation.
Thermo Scientific No-Weigh produkter er specialreagenser, der leveres i præ-aliquoteret format. Den forudvejede emballage hjælper med at forhindre tab af reagensreaktivitet og kontaminering over tid ved at minimere gentagen åbning og lukning af hætteglasset. Formatet muliggør brug af frisk hætteglas med reagens hver gang, hvilket eliminerer besværet med at veje små mængder reagenser og reducerer bekymringer over reagensstabilitet.
  • Reaktiv gruppe: Carbodiimid
  • Reaktionsmål: Aktiverer carboxylgrupper for at konjugere til aminogrupper (primære aminer)
  • Flere konjugationsstrategier: Reager EDC alene med målgrupper eller inkluder NHS eller Sulfo-NHS for at øge reaktionseffektiviteten eller for at stabilisere aktivt mellemprodukt til senere reaktion på aminer
  • Neutral binding: Danner neutrale amidbindinger mellem carboxyler og aminer
  • Vandopløseligt reagens: Tilføj direkte til reaktioner i vandige, fysiologiske buffere
  • Opløselige reaktionsbiprodukter: Fjernes nemt ved vask med vand eller fortyndet syre
  • Højrenhed, krystallinsk reagens: Bruges til at skabe aktiverede derivater af høj kvalitet
Applikationer:
  • Konjugerer carboxyl- og aminogrupper blandt peptider og proteiner
  • Par har aptens til immunogene bærerproteiner (fx vedhæfter et peptid til KLH)
  • Immobiliser peptidantigener til affinitetsrensende antistoffer
  • Skab NHS-aktiverede, amin-reaktive mærkningsforbindelser
  • Tværbind proteiner til carboxylcoatede perler eller overflader
  • Aktiver nanopartikler med amin-reaktive Sulfo-NHS-estere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-carboxyl
Spaltbar Nej
Oversigt EDC
Molekylvægt (g/mol) 191.7
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 0,0 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje Ingen vejning , Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Carbodiimid
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Mængde 10 x 1 mg
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce EDC No-Weigh, 10 x 1 mg
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: N-dimethyl-N-(ethylcarbonimidoyl)-N-1,3-propanediamine