Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ EDC, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 11851335 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
10 x 1 mg
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10mg
25g
5g
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11851335 5 g 5g
15781819 10 x 1 mg Pakke med 10
11844071 10 mg 10mg
11861335 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11851335 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22980
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Immobiliser eller konjuger proteiner ved hjælp af 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimid (CAS 25952-53-8), en vandopløselig, carboxyl-til-amin tværbinder.
Thermo Scientific™ Pierce EDC er en vandopløselig carbodiimid-tværbinder, der aktiverer carboxylgrupper til spontan reaktion med primære aminer, hvilket muliggør peptidimmobilisering og hapten-bærerproteinkonjugation.
EDC er forkortelsen for 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid-hydrochlorid, en tværbinder, der er blevet brugt i forskellige applikationer, såsom dannelse af amidbindinger i peptidsyntese, binding af haptener til bærerproteiner for at danne immunogener, mærkning af nukleinsyrer gennem 5-aminoesteraktive grupper og dannelse af NHS-esteraktive grupper. biomolekyler. EDC reagerer med en carboxyl for at danne et aminreaktivt O-acylisourinstof-mellemprodukt. Hvis dette mellemprodukt ikke støder på en amin, vil det hydrolysere og regenerere carboxylgruppen. I nærvær af N-hydroxysulfosuccinimid (Sulfo-NHS, del nr. 24510) kan EDC anvendes til at omdanne carboxylgrupper til aminreaktive Sulfo-NHS-estere.
Højdepunkter:
  • Nul-længde tværbinder
  • Talrige kemiske konjugater kan syntetiseres via tilgængelige– COOH og– NH2 grupper
  • Dannet amidbinding giver en neutral binding, som er ideel til fremstilling af peptider og antigener
  • Tilsætning af Sulfo-NHS (delnr. 24510) forbedrer koblingsreaktionen ved fysiologiske pH-betingelser
  • Reaktive grupper: carbodiimid
  • Reaktiv overfor: carboxyl- og aminogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-carboxyl
Spaltbar Nej
Oversigt EDC
Molekylvægt (g/mol) 191.7
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 0,0 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Carbodiimid
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Mængde 5 g
Opløselighed Vand
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-ETHYL-3-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)CARBODIIMIDE. HCl (EDC)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.