Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ EDC, No-Weigh™ Format
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 mg
10 x 1 mg
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10mg
25g
5g
Pakke med 10
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce EDC er en vandopløselig carbodiimid-tværbinder, der aktiverer carboxylgrupper til spontan reaktion med primære aminer, hvilket muliggør peptidimmobilisering og hapten-bærerproteinkonjugation.
EDC er forkortelsen for 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid-hydrochlorid, en tværbinder, der er blevet brugt i forskellige applikationer, såsom dannelse af amidbindinger i peptidsyntese, binding af haptener til bærerproteiner for at danne immunogener, mærkning af nukleinsyrer gennem 5-aminoesteraktive grupper og dannelse af NHS-esteraktive grupper. biomolekyler. EDC reagerer med en carboxyl for at danne et aminreaktivt O-acylisourinstof-mellemprodukt. Hvis dette mellemprodukt ikke støder på en amin, vil det hydrolysere og regenerere carboxylgruppen. I nærvær af N-hydroxysulfosuccinimid (Sulfo-NHS, del nr. 24510) kan EDC anvendes til at omdanne carboxylgrupper til aminreaktive Sulfo-NHS-estere.
Højdepunkter:
- Nul-længde tværbinder
- Talrige kemiske konjugater kan syntetiseres via tilgængelige– COOH og– NH2 grupper
- Dannet amidbinding giver en neutral binding, som er ideel til fremstilling af peptider og antigener
- Tilsætning af Sulfo-NHS (delnr. 24510) forbedrer koblingsreaktionen ved fysiologiske pH-betingelser
- Reaktive grupper: carbodiimid
- Reaktiv overfor: carboxyl- og aminogrupper
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Amin-carboxyl |
| Spaltbar | Nej |
| Oversigt | EDC |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.7 |
| PEGyleret | Nej |
| Afstandsarmslængde | 0,0 Å |
| Indhold og opbevaring | Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C. |
| Cellepermeabilitet | Nej |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Produktlinje | Pierce |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- EDC 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochlor
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,3-Propanediamine,N-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-di methyl-, monohydrochloride