Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Western Blotting Substrat
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce ECL Western Blotting Substrate er et prisvenligt, entry-level peroxidase-substrat til forbedret kemiluminescens (ECL ), der direkte erstatter dyrere produkter uden behov for at genoptimere forholdene.
Gennembore ECL Western Blotting Substrate giver pålidelighed og ydeevne svarende til andre standard forbedrede kemiluminescerende (ECL ) substrater til påvisning af peberrodsperoxidase (HRP) enzymaktivitet, men koster dog meget mindre. Fordi luminol- og peroxidreagens-formuleringerne er identiske med andre kommercielt tilgængelige substratprodukter, kan man skifte til Pierce ECL uden at skulle optimere sonderingsbetingelser eller inkubationsprotokoller. Skift blot til Pierce ECL og gem et bundt.
Højdepunkter:
ECL substrat– et forbedret kemiluminescerende substrat til påvisning af peberrodsperoxidase (HRP) aktivitet fra antistoffer og andre Western blot-prober
Omkring halvdelen af omkostningerne af andre ECL Underlag– lav overhead og en forpligtelse til kundeværdi muliggør Thermo Fisher Scientific at gøre dette produkt tilgængeligt for dig til en væsentligt lavere pris end andre virksomheder (disse påstande er baseret på 2010 amerikanske listepriser)
Ingen optimering påkrævet– skifter til Pierce ECL substrat fra andre entry-levels ECL substrater kræver ikke optimering eller protokolændringer
Et navn, du kan stole på– regne med den stærke kvalitetssikring, tekniske support og omdømme bag Thermo Scientific Pierce Proteinforskningsprodukter
Inkluderer:
Detektionsreagens 1 og 2
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Substrater |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulose, PVDF |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 50 ml |
| Substrater | Peberrodsperoxidase |
| Anbefalede antistofkoncentrationer | 2° : 1:1-15K (0,07-1 μg/ml), 1° : 1:1K (0,2-10 μg/ml) |
| Følsomhed | Lavt pikogram |
| Vis mere |