Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Western Blotting Substrat
Artikelnummer. 10590624 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
250 ml
500 ml
4 x 250 mL
4 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
50ml
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10590624 50 ml 50ml
15513207 4 x 250 mL -
10455145 250 ml 250ml
15503207 4 x 500 mL Pakke med 4
10005943 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10590624 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 32109
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Prisbilligt, entry-level peroxidase-substrat for forbedret kemiluminescens (ECL ), der direkte erstatter dyrere produkter uden behov for at genoptimere forholdene.
Thermo Scientific Pierce ECL Western Blotting Substrate er et prissat, entry-level peberrodsperoxidase (HRP) substrat til forbedret kemiluminescens (ECL), som direkte erstatter dyrere produkter uden behov for at genoptimere forholdene.
Pierce ECL Desuden omfatter Western Blotting Substratets egenskaber:
  • Følsomhed: lav pikogram
  • Stabilitet: 1 times arbejdsløsningsstabilitet, 1 års kit-stabilitet ved 4 °C
  • Kompatibilitet: nitrocellulose- og PVDF-membraner
  • Signalvarighed: 1 til 2 timer
  • Anbefalet primær antistofkoncentration: 1:1.000 – 1:5.000 fortynding (0,2 – 10 μg/ml)
  • Anbefalet sekundær antistofkoncentration: 1:1.000 – 1:15.000 fortynding (0,07 – 1,0 μg/ml)
Pierce ECL Western Blotting Substrate leverer pålidelighed og ydeevne, der svarer til andre standardsubstrater ECL til detektion af HRP-enzymaktivitet. Det muliggør påvisning af picogram-mængder af antigen og gør det nemt at påvise HRP ved hjælp af fotografiske eller andre billeddannelsesmetoder.
Da luminol- og peroxidreagensformuleringerne er identiske med andre kommercielt tilgængelige substratprodukter, kan man skifte til Pierce ECL det uden at skulle optimere probing-forhold eller inkubationsprotokoller. Pierce ECL Western Blotting Substrat leverer ydeevne identisk med det oprindelige Amersham ECL Western Blotting Detection Reagent fra GE Healthcare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Pierce
Mængde 50 ml
Substrater Peberrodsperoxidase
Anbefalede antistofkoncentrationer 2° : 1:1-15K (0,07-1 μg/ml), 1° : 1:1K (0,2-10 μg/ml)
Følsomhed Lavt pikogram
Signalvarighed 1 til 2 timer.
Tilstrækkelig til 400 sq. cm
Indhold og opbevaring Luminol/forstærker, 25 ml; Stabil peroxidbuffer, 25 ml. Opbevares ved modtagelse ved 2-8 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.