Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Western Blotting Substrat
Artikelnummer. 10455145 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10455145 250 ml 250ml
10590624 50 ml 50ml
10005943 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10455145 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 32209
Prisbilligt, entry-level peroxidase-substrat for forbedret kemiluminescens (ECL ), der direkte erstatter dyrere produkter uden behov for at genoptimere forholdene.
Thermo Scientific™ Pierce ECL Western Blotting Substrate er et prisvenligt, entry-level peroxidase-substrat til forbedret kemiluminescens (ECL ), der direkte erstatter dyrere produkter uden behov for at genoptimere forholdene.
Gennembore ECL Western Blotting Substrate giver pålidelighed og ydeevne svarende til andre standard forbedrede kemiluminescerende (ECL ) substrater til påvisning af peberrodsperoxidase (HRP) enzymaktivitet, men koster dog meget mindre. Fordi luminol- og peroxidreagens-formuleringerne er identiske med andre kommercielt tilgængelige substratprodukter, kan man skifte til Pierce ECL uden at skulle optimere sonderingsbetingelser eller inkubationsprotokoller. Skift blot til Pierce ECL og gem et bundt.
Højdepunkter:
  • ECL substrat– et forbedret kemiluminescerende substrat til påvisning af peberrodsperoxidase (HRP) aktivitet fra antistoffer og andre Western blot-prober
  • Omkring halvdelen af omkostningerne af andre ECL Underlag– lav overhead og en forpligtelse til kundeværdi muliggør Thermo Fisher Scientific at gøre dette produkt tilgængeligt for dig til en væsentligt lavere pris end andre virksomheder (disse påstande er baseret på 2010 amerikanske listepriser)
  • Ingen optimering påkrævet– skifter til Pierce ECL substrat fra andre entry-levels ECL substrater kræver ikke optimering eller protokolændringer
  • Et navn, du kan stole på– regne med den stærke kvalitetssikring, tekniske support og omdømme bag Thermo Scientific Pierce Proteinforskningsprodukter
Inkluderer:
Detektionsreagens 1 og 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Pierce
Mængde 250 ml
Substrater Peberrodsperoxidase
Anbefalede antistofkoncentrationer 2° : 1:1-15K (0,07-1 μg/ml), 1° : 1:1K (0,2-10 μg/ml)
Følsomhed Lavt pikogram
Signalvarighed 1 til 2 timer.
Tilstrækkelig til 2500 sq. cm
Sættets indhold Luminol/Enhancer, 125 mL, Stable Peroxide Buffer, 125 mL
Indhold og opbevaring Opbevares ved modtagelse ved 2-8 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.