Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Western Blotting Substrat
Artikelnummer. 10005943 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
250 ml
500 ml
4 x 250 mL
4 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
50ml
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10005943 500 ml 500ml
10590624 50 ml 50ml
15513207 4 x 250 mL -
10455145 250 ml 250ml
15503207 4 x 500 mL Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10005943 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 32106
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Prisbilligt, entry-level peroxidase-substrat for forbedret kemiluminescens (ECL ), der direkte erstatter dyrere produkter uden behov for at genoptimere forholdene.
Thermo Scientific Pierce ECL Western Blotting Substrate er et prissat, entry-level peberrodsperoxidase (HRP) substrat til forbedret kemiluminescens (ECL), som direkte erstatter dyrere produkter uden behov for at genoptimere forholdene.
Pierce ECL Desuden omfatter Western Blotting Substratets egenskaber:
  • Følsomhed: lav pikogram
  • Stabilitet: 1 times arbejdsløsningsstabilitet, 1 års kit-stabilitet ved 4 °C
  • Kompatibilitet: nitrocellulose- og PVDF-membraner
  • Signalvarighed: 1 til 2 timer
  • Anbefalet primær antistofkoncentration: 1:1.000 – 1:5.000 fortynding (0,2 – 10 μg/ml)
  • Anbefalet sekundær antistofkoncentration: 1:1.000 – 1:15.000 fortynding (0,07 – 1,0 μg/ml)
Pierce ECL Western Blotting Substrate leverer pålidelighed og ydeevne, der svarer til andre standardsubstrater ECL til detektion af HRP-enzymaktivitet. Det muliggør påvisning af picogram-mængder af antigen og gør det nemt at påvise HRP ved hjælp af fotografiske eller andre billeddannelsesmetoder.
Da luminol- og peroxidreagensformuleringerne er identiske med andre kommercielt tilgængelige substratprodukter, kan man skifte til Pierce ECL det uden at skulle optimere probing-forhold eller inkubationsprotokoller. Pierce ECL Western Blotting Substrat leverer ydeevne identisk med det oprindelige Amersham ECL Western Blotting Detection Reagent fra GE Healthcare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gennembore ECL Western Blotting Substrat
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Pierce
Mængde 500 ml
Konjugeret HRP
Substrater Peberrodsperoxidase
Anbefalede antistofkoncentrationer 2° : 1:1-15K (0,07-1 μg/ml), 1° : 1:1K (0,2-10 μg/ml)
Følsomhed Lavt pikogram
Signalvarighed 1 til 2 timer.
Tilstrækkelig til 5000 sq. cm
Indhold og opbevaring Luminol/forstærker, 250 ml; Stabil peroxid-buffer, 250 ml. Efter modtagelse opbevares ved 2-8 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.