Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Plus Western Blotting Substrat
Artikelnummer. p-9349003 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml sæt
25 ml sæt
Pakningsstørrelse:
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11547910 25 ml sæt 25ml
11517271 100 ml sæt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11547910 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 32134
Acridan-baseret kemiluminescerende og kemifluorescerende HRP-substrat til Western blot-detektion ved brug af røntgenfilm eller CCD- eller laserbaserede billedapparater.
Thermo Scientific™ Pierce ECL Plus Substrate er et acridan-baseret kemiluminescerende og kemifluorescerende substrat til at detektere peroxidaseaktivitet fra HRP-konjugerede prober ved Western blotting ved hjælp af røntgenfilm, CCD eller laserbaserede billedapparater.
Thermo Scientific Pierce ECL Plus Substrate er et acridan-baseret kemiluminescerende og kemifluorescerende HRP-substrat til western blot-detektion ved brug af røntgenfilm eller CCD- eller laserbaserede billedapparater. Dette produkt sælges som Pierce ECL 2 Underlag (Kat. #PI80196X3) igennem Fisher Scientific og andre kanaler.
Funktioner af ECL Plus substrat:
  • Let at bruge —kan erstatte den udgåede GE ECL Plus substrat uden nogen re-optimering
  • Højere følsomhed —detekterer mål ned til lavt pikogramniveau
  • Længere signal varighed —vedvarende lysoutput i så længe som 5 timer
  • Flere billedbehandlingsmuligheder —Røntgen-, CCD- eller laserbaserede billedapparater
  • Mere overkommelig —høj kvalitet og ydeevne til en lavere pris end andre leverandørers lignende underlag
Gennembore ECL Plus Substrate genererer acridiniumestere, når det reagerer med HRP. Da disse estermellemprodukter reagerer med peroxid, producerer de et stærkt og vedvarende kemiluminescerende signal, der kan opfanges af CCD-røntgenfilm. Substratet producerer også et robust fluorescerende signal, der kan optages med fluorescensbilledapparater. Gennembore ECL Plus Substrate muliggør påvisning af lav-picogram mængder af målprotein på nitrocellulose eller PVDF membran, når probet med passende primære og sekundære antistofkoncentrationer. Dets brede dynamiske område, høje følsomhed og langvarige signal gør Pierce ECL Plus Substrat et fremragende valg til western blot-analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kemiluminescens, Fluorescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Pierce
Mængde 25 ml sæt
Substrater Peberrodsperoxidase
Anbefalede antistofkoncentrationer 2° : 1:25-200K (5-40ng/ml), 1° : 1:1K (0,05-1 μg/ml)
Følsomhed Lavt pikogram til midten af femtogram
Signalvarighed 5 hr.
Tilstrækkelig til 250 cm 2 membran
Indhold og opbevaring Detektionsreagens A, 25 ml; Detektionsreagens B, 0,625 ml; Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Produktet sendes på is.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce ECL Plus Western Blotting Substrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol