Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Farvefjernelseskolonner
Artikelnummer. 10483415 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 søjler, 5 ml harpiks
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10483415 10 søjler, 5 ml harpiks Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10483415 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22858
 Begrænset vare
På lager
Affinitetsharpiks med spin-søjler for hurtigt at binde og fjerne overskydende fluorescerende farvestof fra antistof (protein) opløsninger efter mærkningsreaktioner.
Thermo Scientific™ Pierce Farvefjernelseskolonner binder sig effektivt til ukonjugerede fluorescerende farvestofmolekyler fra proteinopløsninger for hurtigt at rense fluorescerende konjugerede antistoffer og andre proteiner efter mærkningsreaktioner.
Højdepunkter:
  • Hurtig fjernelse af farvestof fra konjugater på cirka 30 sekunder
  • Effektiv - renseharpiks giver enestående konjugatgenvinding
  • Minimal prøvefortynding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Sæt, mikrocentrifuge, spin-kolonne
Mængde 10 søjler, 5 ml harpiks
Produkttype Farvefjernelseskolonne
Indhold og opbevaring Opbevar renseharpiks ved 4 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Mål Fluorescerende farvefjernelse
Produktlinje Pierce