Få mere at vide
Thermo Scientific™ Zeba™ Farve- og biotinfjernelse Spinsøjler og filterplader, 0,5 10 –mL
Artikelnummer. 17195762 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
2 Plates
2 x 2 Plates
2 x 25 Columns
25 Columns
5 Columns
5 kolonner
5 x 5 Columns
Format:
96-well Filter Plate
Spin Column
Spinsøjle
Volumen (metrisk):
0.5 mL
10 mL
2 mL
5 mL
96-well
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 17195762
Brand: Thermo Scientific™ A44300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Muliggør hurtig og effektiv fjernelse af ikke-reagerede fluorescerende farvestoffer, biotin, reduktionsmidler og tværbindere fra proteinprøver med Thermo Scientific Pierce Zeba Farve- og biotinfjernelseskolonner og filterplader.
Fjern hurtigt ikke-reagerede fluorescerende farvestoffer, biotin, reduktionsmidler og tværbindere fra proteinprøver med en 7K MWCO på mindre end 15 minutter med Thermo Scientific Pierce Zeba Farve- og biotinfjernelseskolonner og filterplader.
Fjernelse af frit farvestof efter en mærkningsreaktion er ofte vanskelig og tidskrævende, men er afgørende for nøjagtig bestemmelse af farvestof-til-protein-forhold. Gennembore Zeba Harpiks til fjernelse af farvestoffer og biotin er højt specialiseret til at producere exceptionel proteingenvinding, mens den effektivt fjerner ikke-konjugerede fluorescerende farvestoffer, biotinyleringsreagenser, reduktionsmidler og tværbindere. Når du bruger den passende mængde prøve og arbejder inden for bufferbetingelser, kan disse søjler og filterplader med succes fjerne næsten ethvert fluorescerende farvestof. Selv fortyndede proteinprøver (25μ g/mL) kan behandles med succes for at fjerne farvestoffer, biotin, reduktionsmidler og tværbindere og for effektivt at genvinde proteiner (> 7 kDa). Disse produkter anbefales ikke til afsaltning eller bufferudveksling.
Funktioner af Zeba Farve- og biotinfjernelseskolonner og filterplader inkluderer:
Alsidig —fjerner uomsatte fluorescerende farvestoffer, biotinyleringsreagenser, tværbindere og reduktionsmidler fra proteinopløsninger
Høj genvinding —lavbindende harpiks maksimerer proteingenvinding
Nem at bruge, ingen —besværlig kolonneforberedelse eller ligevægt
Hurtig —fjernelse af små molekyler og proteingenvinding på mindre end 15 minutter
Fleksibel —tilgængelig i spin-søjler og filterspindplader til en række behov
Prøvekapaciteter
• 0,5 ml spin kolonne: 50 til 120μ L prøve
• 2-ml spin kolonne: 400 til 700μ L prøve
• 5-ml spin kolonne: 1 til 2 ml prøve
• 96-brønds filterplade: 40 til 100μ L prøve (pr. brønd)
Tilgængelige formater
Spin kolonner : 0,5, 2, 5 og 10 ml
96-brønds filterplader: foruddispenseret; kompatibel med centrifugering til manuel eller automatiseret oprensning; muliggør hurtig, ensartet brønd-til-brønd og plade-til-plade reproducerbarhed til småskala, højkapacitetsoprensninger
Anvendelser
•Ideel til efterreaktionsoprensning af prøver
• For effektivt at fjerne ikke-konjugeret farvestof, biotin, reduktionsmidler og tværbindere med exceptionel proteingenvinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store in refrigerator (2–8°C).
Forsendelsestilstand Room Temperature
Format Spin Column
Kolonnetype Proprietary Resin
Produktlinje Zeba
Mængde 5 Columns
Volumen (metrisk) 5 mL
Prøvevolumen (metrisk) 1 to 2 mL