Få mere at vide
Thermo Scientific™ Zeba™ Farve- og biotinfjernelse Spinsøjler og filterplader, 0,5 10 –mL
Code produit 17175762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
2 Plates
2 x 2 Plates
2 x 25 Columns
25 Columns
5 Columns
5 kolonner
5 x 5 Columns
Format:
96-well Filter Plate
Spin Column
Spinsøjle
Volumen (metrisk):
0.5 mL
10 mL
2 mL
5 mL
96-well
Conditionnement:
Pakke med 25
Pakke med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Format Volumen (metrisk) Conditionnement
17175762 5 kolonner Spinsøjle 0.5 mL -
17165762 25 Columns Spin Column 0.5 mL -
17176368 2 x 25 Columns Spin Column 0.5 mL -
17185762 5 Columns Spin Column 2 mL Pakke med 5
16627182 25 Columns Spin Column 2 mL -
17195762 5 Columns Spin Column 5 mL -
16685344 25 Columns Spin Column 5 mL -
16607425 5 Columns Spin Column 10 mL -
17186368 5 x 5 Columns Spin Column 10 mL Pakke med 25
17105772 2 Plates 96-well Filter Plate 96-well -
17196368 2 x 2 Plates 96-well Filter Plate 96-well -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 17175762 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. A44296S
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Muliggør hurtig og effektiv fjernelse af ikke-reagerede fluorescerende farvestoffer, biotin, reduktionsmidler og tværbindere fra proteinprøver med Thermo Scientific Pierce Zeba Farve- og biotinfjernelseskolonner og filterplader.
Fjern hurtigt ikke-reagerede fluorescerende farvestoffer, biotin, reduktionsmidler og tværbindere fra proteinprøver med en 7K MWCO på mindre end 15 minutter med Thermo Scientific Pierce Zeba Farve- og biotinfjernelseskolonner og filterplader.
Fjernelse af frit farvestof efter en mærkningsreaktion er ofte vanskelig og tidskrævende, men er afgørende for nøjagtig bestemmelse af farvestof-til-protein-forhold. Gennembore Zeba Harpiks til fjernelse af farvestoffer og biotin er højt specialiseret til at producere exceptionel proteingenvinding, mens den effektivt fjerner ikke-konjugerede fluorescerende farvestoffer, biotinyleringsreagenser, reduktionsmidler og tværbindere. Når du bruger den passende mængde prøve og arbejder inden for bufferbetingelser, kan disse søjler og filterplader med succes fjerne næsten ethvert fluorescerende farvestof. Selv fortyndede proteinprøver (25μ g/mL) kan behandles med succes for at fjerne farvestoffer, biotin, reduktionsmidler og tværbindere og for effektivt at genvinde proteiner (> 7 kDa). Disse produkter anbefales ikke til afsaltning eller bufferudveksling.
Funktioner af Zeba Farve- og biotinfjernelseskolonner og filterplader inkluderer:
• Alsidig —fjerner uomsatte fluorescerende farvestoffer, biotinyleringsreagenser, tværbindere og reduktionsmidler fra proteinopløsninger
•Høj genvinding —lavbindende harpiks maksimerer proteingenvinding
•Nem at bruge, ingen —besværlig kolonneforberedelse eller ligevægt
•Hurtig —fjernelse af små molekyler og proteingenvinding på mindre end 15 minutter
•Fleksibel —tilgængelig i spin-søjler og filterspindplader til en række behov
Prøvekapaciteter
• 0,5 ml spin kolonne: 50 til 120μ L prøve
• 2-ml spin kolonne: 400 til 700μ L prøve
• 5-ml spin kolonne: 1 til 2 ml prøve
• 96-brønds filterplade: 40 til 100μ L prøve (pr. brønd)
Tilgængelige formater
•Spin kolonner : 0,5, 2, 5 og 10 ml
•96-brønds filterplader: foruddispenseret; kompatibel med centrifugering til manuel eller automatiseret oprensning; muliggør hurtig, ensartet brønd-til-brønd og plade-til-plade reproducerbarhed til småskala, højkapacitetsoprensninger
Anvendelser
•Ideel til efterreaktionsoprensning af prøver
• For effektivt at fjerne ikke-konjugeret farvestof, biotin, reduktionsmidler og tværbindere med exceptionel proteingenvinding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Format Spinsøjle
Kolonnetype Proprietær harpiks
Produktlinje Zeba
Mængde 5 kolonner
Volumen (metrisk) 0.5 mL
Prøvevolumen (metrisk) 50 til 120μ L