Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (Dithiothreitol), No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 15976082 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
48 x 7.7 mg
Pakningsstørrelse:
48 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15976082 48 x 7.7 mg 48 tests
1 options
Artikelnummer. 15976082 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A39255
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (Dithiothreitol) No-Weigh™ Formatet er designet til bekvem forberedelse af bestande, der vil blive tilføjet til proteinprøver for effektiv reduktion af disulfidbindinger.
Thermo Scientific™ Pierce DTT (Dithiothreitol) tilbydes som 7,7 mg x 48-rørs mikroplader til bekvem forberedelse af 100μ L på 0,5 M lagre til tilføjelse til proteinprøver for effektiv reduktion af disulfidbindinger.
Thermo Scientific Pierce DTT (Dithiothreitol), No-Weigh format, tilbydes som 7,7 mg x 48-rørs mikroplader til bekvem forberedelse af 100μ L af 0,5 M engangslagre til tilføjelse til proteinprøver for effektiv reduktion af disulfidbindinger.
DTT er et populært reduktionsmiddel til mange proteinforskningsapplikationer, herunder fremstilling af proteiner til reduktion af polyacrylamidelektroforese (SDS-PAGE) og reduktion af disulfidbindinger til mærkning af sulfhydrylgrupper i konjugationsreaktioner. Ved lave koncentrationer bruges DTT til at stabilisere proteiner og enzymer med frie sulfhydrylgrupper for at holde monothioler i reduceret tilstand. DTT-reduktion bruges også til at forberede proteiner til massespektrometri.
Egenskaber for DTT:
•Synonymer —1,4-dithiothreitol; DTT; Cleland'’s reagens; 1,4-dimercapto-2,3-butandiol
•Molekylvægt (MW)— 154,24
•Molekylformel C —4 H 10 O 2 S 2
•CAS-nummer —3483-12-3
DTT er ikke stabil i opløsning og bør tilberedes frisk til hver brug. De No-Weigh formatet består af en bakke med 48 mikrorør indeholdende tørre, stabile engangsprøver af DTT-kemikaliet for at eliminere behovet for at veje små mængder reagens og forhindre spild af ubrugt DTT. Du skal bare punktere forseglingen af et mikrorør, tilføj 100μ L vand eller buffer, og bland for at opløses. På få sekunder har du en løsning på 500 mM DTT, klar til en række forskellige laboratoriemetoder. Fortynd efter behov eller tilsæt den passende volumen af 500 mM stamopløsningen for at opnå den mængde DTT-reduktionsmiddel, der kræves til din specifikke anvendelse.
Funktioner af No-Weigh format:
•Sparer tid —bare tilføj 100μ L vand eller buffer for at lave 500 mM DTT-opløsning på få sekunder
•Eliminerer spild —gør 100μ L ad gangen, lige den rigtige mængde til de fleste applikationer
•Altid frisk —sikrer fuld reducerende styrke til enhver brug; ingen grund til at opbevare lagerløsninger
Med det bekvemme No-Weigh format, kan en 500 mM DTT-løsning laves på mindre end 30 sekunder. Den unikke emballage sikrer, at det DTT-reduktionsmiddel har fuld styrke og i stand til at beskytte proteiner mod oxidativ skade eller reducere eventuelle disulfider før elektroforese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 48 x 7.7 mg
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares produktet ved 4 °C.
Produktlinje Pierce
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce DTT, No-Weigh Forma
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dimercapto-2,3-Butanediol