Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (Dithiothreitol)
Artikelnummer. 11896744 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. 11896744
Brand: Thermo Scientific™ 20290
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reducer disulfider i biologiske buffere og prøvebelastningsbuffere med ren, krystallinsk dithiothreitol (DTT), det mest populære proteindisulfid-reducerende middel.
Dithiothreitol er et populært reduktionsmiddel til mange proteinforskningsapplikationer, herunder reducerende polyacrylamidelektroforese (SDS-PAGE).
Dithiothreitol er et populært reduktionsmiddel til mange proteinforskningsapplikationer, herunder reducerende polyacrylamidelektroforese (SDS-PAGE). 5 g glasflaske.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce DTT, Clelands reagens
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C.
Produktlinje Pierce
Form Pulver
Mængde 5 g
Produkttype Dithiothreitol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DITHIOTHREITOL (DTT,CLELAND'S REAGENT)5 GM
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,4-dimercapto-2,3-Butanediol