Få mere at vide
Thermo Scientific™ DTSSP (3,3'-dithiobis(sulfosuccinimidylpropionat))
Artikelnummer. 11801245 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11801245 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 11801245 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21578
 Begrænset vare
På lager
Tværbind aminer til aminer med Sulfo-DSP; sammensat af sulfo-NHS-estergrupper og disulfidafstandsarm (12.0A), der kan spaltes med reduktionsmidler.
Thermo Scientific™ Pierce DTSSP er en populær vandopløselig tværbinder, der indeholder amin-reaktive NHS-ester-ender omkring en 8-atoms afstandsarm, og hvis centrale disulfidbinding kan spaltes med reduktionsmidler.
Højdepunkter:
  • Vandopløselig
  • Spaltelig med reduktionsmidler
  • Reaktive grupper: sulfo-NHS-ester (homobifunktionel)
  • Reaktiv overfor: aminogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Spaltbar Af Thiols
Oversigt DTSSP
Molekylvægt (g/mol) 608.51
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 12,0 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Nej
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del Sulfo-NHS-ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 50 mg
Opløselighed Vand
Format 96-brønds
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder