Få mere at vide
Thermo Scientific™ DTNB (Ellman's Reagent) (5,5-dithio-bis-(2-nitrobenzoesyre)
Artikelnummer. 10086113 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10086113 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10086113 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22582
 Begrænset vare
På lager
Mål peptidcysteiner eller andre frie, reducerede sulfhydryler (-SH-grupper) i opløsning ved hjælp af denne thiol-reaktive, farvede forbindelse (Amax 412nm).
Thermo Scientific™ Pierce DTNB (Ellman's Reagent) reagerer med sulfhydrylgrupper for at give et farvet produkt, som giver en pålidelig metode til at måle frie reducerede cysteiner og andre frie sulfhydryler i opløsning.
En opløsning af denne forbindelse producerer et målbart gulfarvet produkt, når det reagerer med sulfhydryler. Ellman's Reagent er derfor meget nyttigt som et sulfhydryl assay reagens på grund af dets specificitet for– SH-grupper ved neutral pH, høj molær ekstinktionskoefficient og kort reaktionstid. Sulfhydrylgrupper kan estimeres i en prøve ved sammenligning med en standardkurve sammensat af kendte koncentrationer af en sulfhydrylholdig forbindelse såsom cystein. Alternativt kan sulfhydrylgrupper kvantificeres ved henvisning til ekstinktionskoefficienten for TNB.
Højdepunkter:
  • Sulfhydryl detektion– reagerer kvantitativt med frie (reducerede) sulfhydrylgrupper
  • Kolorimetri –giver et farvet produkt for at muliggøre spektrofotometrisk måling i rør eller mikroplader
  • Gennemprøvet analysemetode– velkarakteriseret kemi muliggør kvantificering af peptid- eller proteinsulfhydrylgrupper ved hjælp af ekstinktionskoefficientberegning eller ved sammenligning med en cysteinstandard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype DTNB
Mængde 5 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DTNB (Ellman's Reagent) (5,5-dithio-bis-(2-nitrobenzoic acid)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-dithiobis [6-nitrobenzoic] acid