Få mere at vide
Thermo Scientific™ DTME (dithiobismaleimidoethan)
Artikelnummer. 10371314 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. 10371314
Brand: Thermo Scientific™ 22335
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tværbind sulfhydryler til sulfhydryler (cysteinrester) med denne lange, spaltelige tværbinder sammensat af maleimidgrupper og 11-atom (13,3A) disulfid spacer-arm.
Thermo Scientific™ Pierce DTME er en mellemlængde maleimidtværbinder til reversibel kovalent konjugation mellem sulfhydrylgrupper (f.eks. protein- eller peptidcysteiner) ved reduktion af disulfidbindingen i midten af spacerarmen.
Højdepunkter:
  • Spaltelig med reduktionsmidler
  • Reaktive grupper: maleimid (homobifunktionel)
  • Reaktiv overfor: sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Sulfhydryl-sulfhydryl
Spaltbar Af Thiols
Oversigt DTME
Molekylvægt (g/mol) 312.36
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 13,3 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del Maleimid
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Fast stof
Mængde 50 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format 96-brønds
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DTME (dithiobismaleimidoethane)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Dithio-BisMaleimidoethane