Få mere at vide
Thermo Scientific™ DTBP (Wang og Richards reagens)
Artikelnummer. 10762725 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10762725 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10762725 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20665
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tværbind aminer til aminer med dithiobispropionimidat; sammensat af imidoestergrupper i hver ende af en reducerbar (spaltelig) disulfidholdig spacerarm.
Thermo Scientific™ Pierce DTBP er dimethyl-3,3'-dithiobispropionimidat, et tværbinder, der indeholder aminreaktive imidoestergrupper omkring en 8-atoms spacerarm, hvis centrale disulfidbinding kan spaltes med reduktionsmidler.
Højdepunkter:
  • Vandopløselig
  • Spaltelig med reduktionsmidler
  • Trænger ind i intakte menneskelige erytrocytter
  • Reaktive grupper: imidoester (homobifunktionel)
  • Reaktiv overfor: aminogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Spaltbar Af Thiols
Oversigt DTBP
Molekylvægt (g/mol) 309.28
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 11,9 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del Imidoester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 1 g
Opløselighed Vand
Format 96-brønds
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DTBP (Wang and Richard's Reagent)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl 3,3'-Dithiobispropionimidate 2HC