Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, No-Weigh™ Format
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce DSP Crosslinker (Lomant's Reagent) er en aminreaktiv tværbinder med NHS-esterreaktive ender og en spaltelig disulfidbinding i dens spacerarm.
Thermo Scientific No-Weigh produkter er specialreagenser, der leveres i et præ-aliquoteret format. Den forudvejede emballage hjælper med at forhindre tab af reagensreaktivitet og kontaminering over tid ved at minimere gentagen åbning og lukning af hætteglasset. Formatet muliggør brug af frisk hætteglas med reagens hver gang, hvilket eliminerer besværet med at veje små mængder reagenser og reducerer bekymringer over reagensstabilitet.
- Reaktive grupper: NHS-ester (begge ender)
- Reaktiv overfor: aminogrupper (primære aminer)
- Amin-reaktiv NHS-ester reagerer hurtigt med ethvert primært aminholdigt molekyle
- Disulfidbinding i spacer-armen spaltes let af 10-50 mM DTT eller TCEP ved pH 8,5
- Afstandsarm kan også spaltes med reducerende SDS-PAGE-prøveindlæsningsbuffer
- Spaltelig tværbinder tillader adskillelse af tværbundne produkter
- Vanduopløselig (opløses først i DMF eller DMSO); sammenligne med DTSSP (Sulfo-DSP)
- Membrangennemtrængelig, hvilket muliggør intracellulær tværbinding
- Kemisk tværbinding af intracellulære proteiner forud for cellelyse og immunpræcipitation
- Lave proteininteraktioner for at muliggøre identifikation af svage eller forbigående proteininteraktioner
- Fix væv til immunfarvning uden at beskadige RNA
- Proteintværbinding for at skabe biokonjugater via enkelttrinsreaktioner
- Immobiliser proteiner på aminovertrukne overflader
- Undersøgelse af rumlige forhold mellem capside-polypeptiderne af mengo-virion
- Undersøgelse af renal Na+ og K+ -ATPase
- Nærmeste naboforhold til bovin mitokondrie H+ -ATP
- Producerer interaktioner mellem proteinkomponenter af kemotaksemekanismen i E. coli
- Kemisk tværbinding af a-CPI
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Amin-amin |
| Spaltbar | Af Thiols |
| Oversigt | DSP |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.42 |
| PEGyleret | Nej |
| Afstandsarmslængde | 12,0 Å |
| Indhold og opbevaring | Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C. |
| Cellepermeabilitet | Ja |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Produktlinje | Ingen vejning , Pierce |
| Vis mere |