Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 15973902 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
10 x 1 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
50mg
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15973902 10 x 1 mg Pakke med 10
11821315 50 mg 50mg
10731945 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15973902 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A35393
 Begrænset vare
På lager
Tværbind aminer til aminer med dithiobis succinimidylpropionat, sammensat af NHS-estergrupper og disulfidholdig, 12,0A spacerarm og spaltelig med reduktionsmidler.
Thermo Scientific™ Pierce DSP Crosslinker (Lomant's Reagent) er en aminreaktiv tværbinder med NHS-esterreaktive ender og en spaltelig disulfidbinding i dens spacerarm.
Thermo Scientific No-Weigh produkter er specialreagenser, der leveres i et præ-aliquoteret format. Den forudvejede emballage hjælper med at forhindre tab af reagensreaktivitet og kontaminering over tid ved at minimere gentagen åbning og lukning af hætteglasset. Formatet muliggør brug af frisk hætteglas med reagens hver gang, hvilket eliminerer besværet med at veje små mængder reagenser og reducerer bekymringer over reagensstabilitet.
  • Reaktive grupper: NHS-ester (begge ender)
  • Reaktiv overfor: aminogrupper (primære aminer)
  • Amin-reaktiv NHS-ester reagerer hurtigt med ethvert primært aminholdigt molekyle
  • Disulfidbinding i spacer-armen spaltes let af 10-50 mM DTT eller TCEP ved pH 8,5
  • Afstandsarm kan også spaltes med reducerende SDS-PAGE-prøveindlæsningsbuffer
  • Spaltelig tværbinder tillader adskillelse af tværbundne produkter
  • Vanduopløselig (opløses først i DMF eller DMSO); sammenligne med DTSSP (Sulfo-DSP)
  • Membrangennemtrængelig, hvilket muliggør intracellulær tværbinding
Applikationer:
  • Kemisk tværbinding af intracellulære proteiner forud for cellelyse og immunpræcipitation
  • Lave proteininteraktioner for at muliggøre identifikation af svage eller forbigående proteininteraktioner
  • Fix væv til immunfarvning uden at beskadige RNA
  • Proteintværbinding for at skabe biokonjugater via enkelttrinsreaktioner
  • Immobiliser proteiner på aminovertrukne overflader
  • Undersøgelse af rumlige forhold mellem capside-polypeptiderne af mengo-virion
  • Undersøgelse af renal Na+ og K+ -ATPase
  • Nærmeste naboforhold til bovin mitokondrie H+ -ATP
  • Producerer interaktioner mellem proteinkomponenter af kemotaksemekanismen i E. coli
  • Kemisk tværbinding af a-CPI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Spaltbar Af Thiols
Oversigt DSP
Molekylvægt (g/mol) 404.42
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 12,0 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje Nej-vej, Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del NHS Ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 10 x 1 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder