Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 11821315 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
10 x 1 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
50mg
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11821315 50 mg 50mg
15973902 10 x 1 mg Pakke med 10
10731945 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11821315 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22586
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tværbind aminer til aminer med dithiobis succinimidylpropionat, sammensat af NHS-estergrupper og disulfidholdig, 12,0A spacerarm og spaltelig med reduktionsmidler.
Thermo Scientific™ Pierce DSP Crosslinker (Lomant's Reagent) er en aminreaktiv tværbinder med NHS-esterreaktive ender og en spaltelig disulfidbinding i dens spacerarm.
Højdepunkter:
  • Spaltelig med reduktionsmidler
  • Membrangennemtrængelig
  • Acyler i vandige eller organiske medier inden for to minutter ved stuetemperatur
  • Fire til fem timers halveringstid for ester ved pH 7,0
  • Reaktive grupper: NHS-ester (homobifunktionel)
  • Reaktiv overfor: aminogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Spaltbar Af Thiols
Oversigt DSP
Molekylvægt (g/mol) 404.42
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 12,0 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del NHS Ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 50 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DSP (dithiobis(succinimidyl propionate)), Lomant's Reagent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: disuccinimido dithiobispropionate