Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ DSP, No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 10731945 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
10 x 1 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
50mg
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10731945 1 g 1g
15973902 10 x 1 mg Pakke med 10
11821315 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10731945 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22585
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tværbind aminer til aminer med dithiobis succinimidylpropionat, sammensat af NHS-estergrupper og disulfidholdig, 12,0A spacerarm og spaltelig med reduktionsmidler.
Thermo Scientific™ Pierce DSP Crosslinker (Lomant's Reagent) er en aminreaktiv tværbinder med NHS-esterreaktive ender og en spaltelig disulfidbinding i dens spacerarm.
Højdepunkter:
  • Spaltelig med reduktionsmidler
  • Membrangennemtrængelig
  • Acyler i vandige eller organiske medier inden for to minutter ved stuetemperatur
  • Fire til fem timers halveringstid for ester ved pH 7,0
  • Reaktive grupper: NHS-ester (homobifunktionel)
  • Reaktiv overfor: aminogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Spaltbar Af Thiols
Oversigt DSP
Molekylvægt (g/mol) 404.42
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 12,0 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del NHS Ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Pulver
Mængde 1 g
Opløselighed DMF, DMSO
Format Standard, engangsbrug, premium-kvalitet
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DSP (dithiobis(succinimidyl propionate)), Lomant's Reagent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: disuccinimido dithiobispropionate