Få mere at vide
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce DSG er disuccinimidylglutarat, en simpel homobifunktionel tværbinder baseret på den aminreaktive N-hydroxysuccinimid (NHS) estergruppe.
Thermo Scientific No-Weigh produkter er specialreagenser, der leveres i et præ-aliquoteret format. Den forudvejede emballage hjælper med at forhindre tab af reagensreaktivitet og kontaminering over tid ved at minimere gentagen åbning og lukning af hætteglasset. Formatet muliggør brug af frisk hætteglas med reagens hver gang, hvilket eliminerer besværet med at veje små mængder reagenser og reducerer bekymringer over reagensstabilitet.
- Reaktive grupper: NHS-ester (begge ender)
- Reaktiv overfor: aminogrupper (primære aminer)
- Ikke kløvelig
- Vanduopløselig (opløses først i DMF eller DMSO)
- Membrangennemtrængelig, hvilket muliggør intracellulær tværbinding
- Kan øge tværbindingseffektiviteten sammenlignet med DSS i nogle applikationer
Specifica
Specifica
| Kemisk reaktivitet | Amin-amin |
| Spaltbar | Nej |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.26 |
| PEGyleret | Nej |
| Afstandsarmslængde | 7,7 Å |
| Indhold og opbevaring | Efter modtagelse opbevares tørret ved 2 til 8 °C. |
| Cellepermeabilitet | Ja |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Produktlinje | Nej-vej, Pierce |
| Mærkningsmetode | Kemisk mærkning |
| Vedi altri risultati |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.