Få mere at vide
Thermo Scientific™ DNase I-opløsning (2500 U/ml)
Artikelnummer. 10700595 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10700595 0.5 mL 0.5ml
1 options
Artikelnummer. 10700595 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 90083
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Forbedre proteinekstraktionseffektiviteten med dette glycosylerede polypeptid, der spalter enkelt- og dobbeltstrenget DNA i cellelysater.
Fjern uønsket DNA fra cellelysater for at forbedre proteinekstraktionseffektiviteten med Thermo Scientific™ DNase I.
Deoxyribonuclease I (DNase I) er et enkelt, glycosyleret polypeptid, der nedbryder uønsket enkelt- og dobbeltstrenget DNA. Enzymet virker ved at spalte DNA i 5'-phosphodinukleotid og små oligonukleotidfragmenter. DNase I tilsættes almindeligvis til cellelysereagenser for at fjerne viskositeten forårsaget af DNA-indholdet i bakterielle cellelysater eller for at fjerne DNA-skabelonerne fra RNA'er produceret ved in vitro-transkription. To kvaliteter af DNAse tilbydes, en tilstrækkelig til proteinarbejde og en, der er anvendelig til enhver applikation, der kræver fordøjelse af DNA, hvor det er afgørende at undgå beskadigelse af RNA.
Højdepunkter:
  • Nedbryder og fjerner uønsket DNA fra prøver
  • Spalter både enkeltstrenget og dobbeltstrenget DNA
  • Kompatibel med Thermo Scientific Pierce Cellelysereagenser
  • Reducerer viskositeten af bakterielle lysater (proteinekstrakter) for at lette pipettering
  • Leveres som 50 % glycerol-stamopløsninger i 10 mM Tris-HCl pH 7,5, 10 mM CaCl 2 , 10 mM MgCl 2
  • Tilgængelig i to praktiske formater: RNase-testet for at beskytte RNA (delnr. 89835) og bekvem proteinekstraktionskvalitet (delnr. 90083)
Anbefalet til:
Elimination af viskositet forårsaget af DNA i proteincellelysater; Fjernelse af DNA-skabeloner fra RNA'er produceret ved in vitro-transkription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cell Lysis Enzyme
Indhold og opbevaring Store at -20°C
Form Liquid
Enzym DNase
Mængde 0.5 mL