Få mere at vide
Thermo Scientific™ DMP (dimethylpimelimidat)
Artikelnummer. p-4531007 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
50mg
Artikelnummer. 10097093
Brand: Thermo Scientific™ 21666
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Tværbind aminer til aminer med dimethylpimelimidat (CAS 58537-94-3); sammensat af imidoestergrupper og en membrangennemtrængelig 7-atoms spacerarm.
Thermo Scientific™ Pierce DMP er dimethylpimelimidat, et membrangennemtrængeligt tværbinder, der indeholder en aminreaktiv imidoestergruppe i hver ende af en 7-atoms spacerarm.
Højdepunkter:
  • Vandopløselig
  • Hurtig reaktion med aminer ved alkaliske pH-værdier (pH 8-10)
  • Amidinbinding bevarer proteinets nettoladningskarakter
  • Reversibel ved høje pH-værdier
  • Reaktive grupper: imidoester (homobifunktionel)
  • Reaktiv overfor: aminogrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-amin
Spaltbar Nej
Oversigt DMP
Molekylvægt (g/mol) 259.17
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 9,2 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Homobifunktionel
Reaktiv del Imidoester
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Mængde 50 mg
Opløselighed Vand
Format 96-brønds
Vandopløselig Ja
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DMP (dimethyl pimelimidate)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: dimethyl heptane-1,7-diimidate dihydrochloride