Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce DMP er dimethylpimelimidat, et membrangennemtrængeligt tværbinder, der indeholder en aminreaktiv imidoestergruppe i hver ende af en 7-atoms spacerarm.
Højdepunkter:
- Vandopløselig
- Hurtig reaktion med aminer ved alkaliske pH-værdier (pH 8-10)
- Amidinbinding bevarer proteinets nettoladningskarakter
- Reversibel ved høje pH-værdier
- Reaktive grupper: imidoester (homobifunktionel)
- Reaktiv overfor: aminogrupper
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Amin-amin |
| Spaltbar | Nej |
| Oversigt | DMP |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.17 |
| PEGyleret | Nej |
| Afstandsarmslængde | 9,2 Å |
| Indhold og opbevaring | Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C. |
| Cellepermeabilitet | Ja |
| Forsendelsestilstand | Omgivende |
| Produktlinje | Pierce |
| Vis mere |