Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Prøvepakke til engangssøjle
Artikelnummer. 10763485 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
6 kolonner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10763485 6 kolonner Hver
1 options
Artikelnummer. 10763485 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 29925
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tøm drypsøjler (0,5 til 5 ml) med matchende frits og hætter til pakning af perleformede affinitets- eller afsaltningsharpikser til brug i gravitations-flow-rensningsteknikker.
Thermo Scientific™ Pierce Engangsplastiksøjler er tomme kolonner med matchende frits og hætter til anvendelse i en række forskellige harpiksbaserede affinitets- eller afsaltningsteknikker.
Yderligere information og online bestilling
Disse bulkpakker af tomme kolonner er økonomiske og bekvemme anordninger til pakning af affinitetsrensningsunderstøtninger og afsaltningsharpikser til tyngdekraftsstrømningsprocedurer. Der tilbydes tre kolonnestørrelser, velegnet til procedurer, der kræver 0,5 til 10 ml harpiks-lejevolumener. Plastsøjlerne leveres med matchende par polyethylenskiver og polypropylenhætter (top og bund). Søjlerne er økonomisk prissatte til engangsbrug og tilstrækkelig holdbare til at klargøre og opbevare søjler til flere anvendelser.
Højdepunkter:
  • Til tyngdekraft-flow-affinitetsrensning på bænk og størrelsesudelukkelseskromatografi
  • Leveres komplet med porøse polyethylenskiver, propper og endestykker
  • Kolonner kan færdigpakkes og opbevares indtil de skal bruges
  • Kompatibel med de fleste typer vandige buffereluenter, der almindeligvis anvendes i kromatografi
  • Plasttragte kan monteres for at udvide bufferreservoiret for øgede strømningshastigheder
Inkluderer:
Prøvepakken indeholder to kolonner af hver tilgængelig størrelse (seks kolonner i alt), matchende kolonnetilbehør (skiver og hætter) og en tragt (søjlebeholderforlænger)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Prøvepakke til engangssøjle
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje Pierce
Mængde 6 kolonner
Type Spin-kolonne
Format Gravity Flow Column
Kolonnetype Tom kolonne