Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Engangsplastiksøjler er tomme kolonner med matchende frits og hætter til anvendelse i en række forskellige harpiksbaserede affinitets- eller afsaltningsteknikker.
Yderligere information og online bestilling
Højdepunkter:
- Til tyngdekraft-flow-affinitetsrensning på bænk og størrelsesudelukkelseskromatografi
- Leveres komplet med porøse polyethylenskiver, propper og endestykker
- Kolonner kan færdigpakkes og opbevares indtil de skal bruges
- Kompatibel med de fleste typer vandige buffereluenter, der almindeligvis anvendes i kromatografi
- Plasttragte kan monteres for at udvide bufferreservoiret for øgede strømningshastigheder
Inkluderer:
Prøvepakken indeholder to kolonner af hver tilgængelig størrelse (seks kolonner i alt), matchende kolonnetilbehør (skiver og hætter) og en tragt (søjlebeholderforlænger)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Engangssøjler, 10mL |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 100 kolonner |
| Type | Spin-kolonne |
| Format | Gravity Flow Column |
| Kolonnetype | Tom søjle, polyethylenfilter |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
Sikkerhed og håndtering
- Disposable Polypropylene Columns
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: hylbutyl)phenyl]-ydroxy-Poly(oxy-1,2-ethanediyl)