Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Engangssøjler, 5 ml
Artikelnummer. 10331064 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10331064 100 kolonner Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10331064 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 29922
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Tøm drypsøjler (0,5 til 5 ml) med matchende frits og hætter til pakning af perleformede affinitets- eller afsaltningsharpikser til brug i gravitations-flow-rensningsteknikker.
Thermo Scientific™ Pierce Engangsplastiksøjler er tomme kolonner med matchende frits og hætter til anvendelse i en række forskellige harpiksbaserede affinitets- eller afsaltningsteknikker.
Yderligere information og online bestilling
Disse bulkpakker af tomme kolonner er økonomiske og bekvemme anordninger til pakning af affinitetsrensningsunderstøtninger og afsaltningsharpikser til tyngdekraftsstrømningsprocedurer. Der tilbydes tre kolonnestørrelser, velegnet til procedurer, der kræver 0,5 til 10 ml harpiks-lejevolumener. Plastsøjlerne leveres med matchende par polyethylenskiver og polypropylenhætter (top og bund). Søjlerne er økonomisk prissatte til engangsbrug og tilstrækkelig holdbare til at klargøre og opbevare søjler til flere anvendelser.
Højdepunkter:
  • Til tyngdekraft-flow-affinitetsrensning på bænk og størrelsesudelukkelseskromatografi
  • Leveres komplet med porøse polyethylenskiver, propper og endestykker
  • Kolonner kan færdigpakkes og opbevares indtil de skal bruges
  • Kompatibel med de fleste typer vandige buffereluenter, der almindeligvis anvendes i kromatografi
  • Plasttragte kan monteres for at udvide bufferreservoiret for øgede strømningshastigheder
Inkluderer:
Prøvepakken indeholder to kolonner af hver tilgængelig størrelse (seks kolonner i alt), matchende kolonnetilbehør (skiver og hætter) og en tragt (søjlebeholderforlænger)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Engangssøjler, 5 ml
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Produktlinje Pierce
Mængde 100 kolonner
Type Spin-kolonne
Format Gravity Flow Column
Kolonnetype Tom søjle, polyethylenfilter
Kapacitet (metrisk) 5 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Disposable Columns, 5 mL
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: thylbutyl)phenyl ]--hydroxy poly(oxy-1,2-ethanediyl)