Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Direct Magnetic IP/Co-IP Kit
Artikelnummer. 12106500 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
40 reactions
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
12106500 40 reactions 1 sæt
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12106500
Brand: Thermo Scientific™ 88828
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Konjuger ethvert antistof eller protein til magnetiske perler og immunpræcipiter (affinitetsrens) målproteinkomplekser uden IP-antistofinterferens.
De Thermo Scientific™ Pierce Direct Magnetic IP/Co-IP Kit bruger NHS-kemi til kovalent at immobilisere IP-antistoffer på magnetiske perler til effektiv immunpræcipitation og co-immunpræcipitation.
Magnetisk IP med NHS-kemi er praktisk og muliggør immobilisering af IP-antistof fra enhver art og undertype uden de variationer i koblingseffektivitet, der ses med Protein A og Protein G. IP-antistoffet er kovalent bundet, så målproteiner eller co-IP-proteinkomplekser kan elueres og analyseres uden antistofkontamination. Sættet indeholder en optimeret protokol og alle buffere og reagenser, der er nødvendige for antistofkobling og højtydende IP eller co-IP ved brug af enten manuelle magnetiske stativer eller automatiserede platforme som f.eks. Thermo Scientific KingFisher instrumenter.
Højdepunkter:
  • Antistoffrit IP- antistof er irreversibelt bundet til de magnetiske perler, hvilket resulterer i ubetydelig co-eluering af intakt antistof eller tunge og lette kæder med det oprensede antigen
  • Hurtig fuldstændig antistofkonjugering og immunfældning på mindre end 4 timer
  • Praktisk IP/co-IP kit indeholder magnetiske perler og alle essentielle buffere for optimal immunudfældning
  • Antistofkompatibel anvendelse med enhver antistofart, klasse eller isotype
  • Lav uspecifik binding perleoverfladen er præblokeret, og alle ikke-reagerede NHS-estergrupper er fuldstændigt quenchede
  • Protokolkompatibel proteinkobling til perlerne og immunpræcipitation kan udføres manuelt eller ved automatisering (f.eks. Thermo Scientific KingFisher Instruments)
  • Skalerbar brug kun den mængde antistof, der er nødvendig for et enkelt IP-eksperiment, eller klargør en større mængde antistofmagnetiske perler til flere eksperimenter
Inkluderer:
NHS-aktiverede magnetiske perler, IP lyserings-/vaskebuffer, elueringsbuffer, neutraliseringsbuffer, quenching-buffer, boratbuffer og prøveindlæsningsbuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Formulering Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Indhold og opbevaring Sufficient For: 40 IP reactions using 25 μL of beads
• Pierce NHS-Activated Magnetic Beads, 1 mL
• IP Lysis/Wash Buffer, 2 x 50 mL
• Elution buffer, pH 2.0, 5 mL
• Lane Marker Sample Buffer, Non-reducing, (5X), 5 mL
• Neutralization Buffer, pH 8.5, 0.5 mL
• 0.67M Borate Buffer, 1 mL
• BupH Borate Buffer Pack, 1 pack
• Quenching Buffer, 25 mL
Store at 4°C.
Assay Affinity Purification
Til brug med (udstyr) KingFisher™ Flex, Magnetic Stand
Produktlinje Pierce
Mængde 40 reactions
Til brug med (applikation) Pull-Down, Immunoprecipitation (IP)
Mål Not Target-Specific
Type Immunoprecipitation/Co-Immunoprecipitation Kit
Tilstrækkelig til 40 Reactions
Format Kit
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Direct Magnetic IP/Co-IP Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Boric acid, Sodium tetraborate decahydrate, Hydrogen chloride, Dimethylacetamide, Sodium chloride, T