Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylsulfoxid (DMSO), LC-MS Grade
Artikelnummer. 13494279 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13494279 50 ml 50ml
1 options
Artikelnummer. 13494279 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 85190
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Et præparat i sekventeringsgrad med høj renhed og ensartede absorptionsegenskaber til brug i HPLC- og massespektrometrimetoder.
Thermo Scientific™ Pierce Dimethylsulfoxid (DMSO) er et præparat i sekventeringsgrad med høj renhed og ensartede absorptionsegenskaber til brug i HPLC- og massespektrometrimetoder.
Et præparat i sekventeringsgrad med høj renhed til brug i traditionelle aminosyreanalysatorer og andre applikationer med stort volumen.
Dette dimethylsulfoxid af sekventeringsgrad er> 99,5 % ren DMSO. De økonomisk prissatte 950 ml flasker er et glimrende valg til protein- og peptidanvendelser, der kræver store mængder af det vandblandbare opløsningsmiddel. 50mL flaskerne giver bekvemmelighed og minimerer spild for små opløsnings- og reaktionsvolumener. Renhedstesten sikrer, at præparatet i det væsentlige er fri for aminer. Formuleringen blev oprindeligt udviklet til peptidsekventeringsapplikationer med aminosyreanalysatorer, som krævede opløsningsmiddel med høj renhed og en overkommelig pris. Denne DMSO er pakket i opløsningsmiddelskyllede ravfarvede glasflasker og forseglet med PTFE-forede fluorcarbonhætter for ultimativ beskyttelse.
Højdepunkter:
  • Opløsningsmiddel med høj renhed (lav amin) til forskellige protein-, peptid- og aminosyreanvendelser
  • Pakket i opløsningsmiddelskyllede ravfarvede glasflasker og forseglet med PTFE-forede fluorcarbonhætter
  • Velegnet til HPLC-detektion, selvom det ikke er specifikt testet for lav UV-absorptionsevne
Produktdetaljer:
  • Generelle egenskaber ved DMSO
  • Alternative navne: Methylsulfinylmethan, methylsulfoxid
  • Molekylformel: C 2 H 6 SO
  • Molekylvægt: 78,13
  • Densitet: 1,101 g/ml
  • CAS-nummer: 67-68-5
Pierce sekventeringsgrad DMSO er specielt renset og testet til de højeste specifikationer for at sikre integriteten af dine data, maksimere følsomheden i din analyse og for at forlænge dit udstyrs levetid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grad LC-MS
Varens navn Dimethylsulfoxid (DMSO)
Mængde 50 ml
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Form Væske
Reagenstype Opløsningsmiddel (ren)
Produktlinje Pierce
Til brug med Væskekromatografi, massespektrometri
Emballage Ravgul glasflaske