Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Dilution-Free™ Hurtigt guld BCA Protein Assay
Artikelnummer. 17902543
Skift visning
Mængde:
20 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17902543 20 mL -
17988192 250 mL 250ml
17915152 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17902543 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A55862
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Pierce Dilution-Free Hurtigt guld BCA Protein Assay Kit er et ubesværet, hurtigt og præcist assay, der er optimeret til at bestemme den samlede proteinkoncentration. Det er vaskemiddelkompatibelt og har et 5X bredere dynamisk område end traditionelle proteinanalyser på 0,02 10 –mg/ml.
Pierce Dilution-Free Rapid Gold BCA Protein Assay Kit er et ubesværet, hurtigt og præcist assay, der er optimeret til at bestemme den samlede proteinkoncentration. Det er detergent-kompatibelt og har et 5x bredere dynamisk område end traditionelle proteinassays på 0,02 – 10 mg/ml. Dette brede dynamiske område eliminerer behovet for at fortynde de fleste prøver for at få dem inden for assayens rækkevidde.
Derudover Dilution-Free leveres Rapid Gold BCA Protein Assay med et sæt på syv forudfortyndede BSA-proteinstandarder, pakket i en multikanals pipette-venlig tubestrip, så der ikke kræves serielle fortyndinger. Tubestripen indeholder et enkelt tomt rør, der gør det muligt for brugerne at tilføje deres egen prøvebuffer med henblik på blank subtraktion. Tubestrip-holderen Dilution-Free (Cat. Nr. A57184) muliggør nem håndtering på bænken.
Pierce Dilution-Free Hurtigt guld BCA Protein Assay Kit er et ubesværet, hurtigt og præcist assay, der er optimeret til at bestemme den samlede proteinkoncentration. Det er vaskemiddelkompatibelt og har et 5X bredere dynamisk område end traditionelle proteinanalyser på 0,02 10 –mg/ml. Dette brede dynamiske område eliminerer behovet for at fortynde de fleste prøver for at få dem inden for analysens rækkevidde.
Derudover Dilution-Free Hurtigt guld BCA Protein Assay leveres med et sæt af syv forfortyndede BSA-proteinstandarder pakket i en flerkanals pipettevenlig tubestrip, så der kræves ingen serielle fortyndinger. Rørstrimlen inkluderer et enkelt tomt rør, der gør det muligt for brugere at tilføje deres egen prøvebuffer med henblik på blank subtraktion. De Dilution-Free Slangeholder (kat. nr. A57184) muliggør nem håndtering på bænken.
Funktioner af Dilution-Free Hurtigt guld BCA Protein Assay Kit inkluderer:
  • Fortyndingsfri —eliminerer behovet for prøve- og standardkurvefortyndinger, hvilket reducerer opsætningstiden med op til 80 %
  • Kort analysetid —fem minutter, stuetemperatur reaktion
  • Bredt analyseområde —lineært arbejdsområde for BSA på 20 til 10.000μ g/ml
  • Uniform —udviser lignende protein-til-protein variation som traditionel BCA Proteinanalyse og mindre protein-til-protein variation end farvebindende proteinanalysemetoder (Bradford)
  • Kompatibel —upåvirket af typiske koncentrationer af de fleste ioniske og ikke-ioniske detergenter
  • Kolorimetrisk —optimal absorbans ved 480 nm
  • Nøjagtig —2X mere nøjagtig end Bradford-assays
Pierce Dilution-Free Hurtigt guld BCA Protein Assay Kit bruger den samme kobberchelaterende teknologi som den velkendte traditionelle Pierce BCA Protein Assay og giver sammenlignelig nøjagtighed, men med en fem-minutters inkubation ved stuetemperatur og målt ved 480 nm. Denne forbedring eliminerer behovet for at udføre serie- eller prøvefortyndinger, udholde en lang inkubationsperiode eller udsætte prøverne for forhøjede temperaturer, hvilket giver hurtigere resultater.
Det traditionelle BCA Protein Assay er en udbredt og accepteret proteinanalyse, som er betroet for sin meget nøjagtige proteinkoncentrationsbestemmelse og kompatibilitet med de fleste prøvetyper, man støder på i proteinforskning. Men for at udvikle prøverne i denne traditionelle protokol skal man enten opvarme reaktionen ved 37 C °i 30 minutter eller tillade udvikling i stuetemperatur i to timer. De Dilution-Free Hurtigt guld BCA Protein Assay bevarer nøgleegenskaberne for den traditionelle BCA assay, men tillader en hurtig inkubation i tid og stuetemperatur svarende til farvebindingsmetoder.
De Dilution-Free Hurtigt guld BCA Assay kan bruges til at vurdere udbytter i helcellelysater og affinitetssøjlefraktioner samt til at overvåge proteinkontamination i industrielle applikationer. Svarende til den traditionelle BCA assay, den Dilution-Free Hurtigt guld BCA Assay påvirkes meget mindre end farvebindingsmetoder af proteinsammensætningsforskelle, hvilket giver lav protein-til-protein variation.
Hvordan Dilution-Free Hurtigt guld BCA Protein Assay detekterer protein
De Dilution-Free Hurtigt guld BCA Protein Assay bruger den samme kobberreduktionsmetode som den traditionelle BCA Proteinanalyse med en unik kobberchelator. Analysen kombinerer den velkendte reduktion af Cu2+ til Cu1+ med protein i et alkalisk medium med den meget følsomme og selektive kolorimetriske påvisning af kobber(II)-kationen (Cu1+) af den proprietære chelator. Det første trin er cheleringen af kobber med protein i et alkalisk miljø for at danne et lysegrønt kompleks. I denne reaktion, kendt som biuretreaktionen, danner peptider indeholdende tre eller flere aminosyrerester et farvet chelatkompleks med kobber(II)ioner i et alkalisk miljø indeholdende natriumkaliumtartrat.
I det andet trin af farveudviklingsreaktionen Dilution-Free Hurtigt guld BCA chelator reagerer med den reducerede (cupro) kation, der blev dannet i trin et. Det intense guldfarvede reaktionsprodukt er resultatet af chelateringen af to molekyler af BCA med en kobber-ion. BCA/kobber-komplekset er vandopløseligt og udviser en stærk lineær absorbans ved 480 nm med stigende proteinkoncentrationer. Komplekset er ca. 100 gange mere følsomt (nedre grænse for detektion) end den lysegrønne farve af den første reaktion.
Reaktionen, der fører til farvedannelsen, er stærkt påvirket af fire aminosyrerester (cystein, cystin, tyrosin og tryptophan) i proteinets aminosyresekvens. Men i modsætning til Coomassie farvebindende metoder (dvs. Bradford), bidrager den universelle peptidrygrad også til farvedannelse, og hjælper med at minimere variabilitet forårsaget af proteinsammensætningsforskelle.
Kompatibilitet af Dilution-Free Hurtigt guld BCA Protein Assay
Visse stoffer vides at interferere med Dilution-Free Hurtigt guld BCA Proteinanalyse, inklusive dem med reducerende potentiale, chelateringsmidler og stærke syrer eller baser. Fordi de er kendt for at interferere med proteinestimering ved lige små koncentrationer, skal du undgå følgende stoffer som komponenter i prøvebufferen:
  • Ascorbinsyre
  • EGTA
  • Jern
  • Uren saccharose
  • Katekolaminer
  • Uren glycerol
  • Lipider
  • Tryptofan
  • Kreatinin
  • Hydrogenperoxid
  • Melibiose
  • Tyrosin
  • Cystein
  • Hydrazider
  • Fenol rød
  • Urinsyre
  • TCEP
  • Thimerosal
  • 2-mercaptoethanol
Gennembore Dilution-Free Rørbåndsholder
Pierce Dilution-Free Tubestrip Holder er et genanvendeligt skumstativ til brug med Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards og er inkluderet i 20 ml prøvestørrelsen af Pierce Dilution-Free Hurtigt guld BCA Protein Assay Kit. Den er også tilgængelig til salg separat. Proteinstandardkoncentrationer er trykt på tubestripholderen for nem reference og pipettering på bordpladen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 20 til 10.000μ g/ml
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 96 mikropladeanalyser eller 10 reagensglasanalyser
• Dilution-Free Hurtigt guld BCA Reagens A, 20 ml
• Dilution-Free Hurtigt guld BCA Reagens B, 1 ml
• Dilution-Free BSA-proteinstandarder (0,2-10 mg/ml), 1 x 1 ml 8-kanals rørstrip
Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Pierce Dilution-Free
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifikt
Til brug med (applikation) Opløsningsbaseret detektion, absorption
Til brug med (udstyr) Spektrofotometer, mikropladelæser
Mængde 20 mL
Forsendelsestilstand Våd is
Må kun benyttes til forskningsformål.