Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Dilution-Free™ BSA Protein Standards, flerkanals pipettekompatibel
Artikelnummer. p-200000332 Shop alle Thermo Scientific produkter
Koncentration:
BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2 mg/ml
BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 5, 10 mg/ml
Artikelnummer. 17898188
Brand: Thermo Scientific™ A55863
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Gennembore Dilution-Free BSA Protein Standards er højkvalitets bovint serumalbumin referenceprøver til generering af nøjagtige standardkurver og kalibreringskontroller i totalproteinassays.
Gennembore Dilution-Free BSA Protein Standards er højkvalitets bovint serumalbumin referenceprøver til generering af nøjagtige standardkurver og kalibreringskontroller i totalproteinassays. De er pakket som et sæt af syv forfortyndede standarder i en flerkanals pipettevenlig rørstrip, hvilket eliminerer behovet for serielle fortyndinger. Rørstrimlen inkluderer et enkelt tomt rør, der gør det muligt for brugere at tilføje deres egen prøvebuffer med henblik på blank subtraktion.
Funktioner af Dilution-Free BSA-proteinstandarder inkluderer:
Multikanals pipettekompatibelt —unikt rørstrimmeldesign tillader samtidig overførsel af en komplet standardkurvefortyndingsserie til en mikroplade
Praktisk —komplet sæt indeholdende syv brugsklare fortyndinger
Universal —anerkendt som industristandarden for proteinkvantificering i kolorimetriske proteinassays
Rent og stabilt —leveret i ultraren 0,9 % saltvandsopløsning med 0,05 % natriumazid
Nøjagtig —reduktion af pipetteringsfejl fra serielle fortyndinger
Disse bovint serumalbumin (BSA) opløsninger er proteinkoncentrationsreferencestandarder til brug i BCA Bradford og andre proteinassayprotokoller. BSA er det universelt accepterede referenceprotein til total proteinkvantificering. Sættet af standarder er fremstillet af en stamopløsning, der er kalibreret ved direkte sammenligning med renset BSA (fraktion V) fra National Institute of Standards and Technology (NIST ).
Ansøgninger omfatter:
•Proteinassay kvantificeringsstandard (BCA Protein Assay, Bradford Assay, osv.)
•Proteingenvindingskontrol til afsaltning og andre kolonneprocedurer
• Generel kalibrering af spektrofotometer UV-lampe (absorbans ved 280 nm)
Valg af en proteinstandard er potentielt den største fejlkilde i ethvert proteinassay. Det bedste valg til en standard er en oprenset, kendt koncentration af det mest rigelige protein indeholdt i prøverne, der testes. Ofte er en meget oprenset, kendt koncentration af proteinet af interesse ikke tilgængelig eller er for dyr at bruge, da standarden eller selve prøven er en blanding af mange proteiner (f.eks. cellelysat). I sådanne tilfælde er den bedste standard en, der vil producere en normal (dvs. gennemsnitlig) farveresponskurve med den valgte proteinanalysemetode og er let tilgængelig for enhver forsker. BSA er sådan et protein, og Pierce Dilution-Free BSA Protein Standards er den mest bekvemme kilde til brugsklar BSA standard.
For at få størst mulig nøjagtighed ved estimering af total proteinkoncentration i ukendte prøver er det vigtigt at inkludere en standardkurve, hver gang analysen udføres. Dette gælder især for proteinanalysemetoderne, der producerer ikke-lineære standardkurver. Beslutning om antallet af standarder og replikater, der bruges til at definere standardkurven, afhænger af graden af ikke-linearitet i standardkurven og graden af nøjagtighed, der kræves. Generelt er der behov for færre punkter for at konstruere en standardkurve, hvis farveresponsen er lineær. Typisk konstrueres standardkurver under anvendelse af mindst to replikater for hvert punkt på kurven.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration BSA: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2 mg/ml
Indhold og opbevaring BSA i 0,9% natriumchlorid med 0,05% natriumazid
Opbevares ved 2 °C til 8 °C efter åbning.
Assay Proteinstandarder
Produktlinje Gennembore , Dilution-Free
Produkttype Proteinkvantificeringsassay
Specificitet Ikke målspecifikt
Til brug med (applikation) Intern standard
Mængde 8-kanals rørstrip (2 x 1 ml)
Må kun benyttes til forskning.