Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Dextran afsaltning kolonner (5K MWCO)
Artikelnummer. 11839350 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11839350 10 mL Pakke med 5
11829350 5 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11839350 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 43233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1368.00 DKK
    1190.16 DKK / Pakke med 5
    Spare 177.84 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Klar til brug, gelfiltrering Thermo Scientific Pierce Dextran-afsaltningskolonner kan adskille proteiner og makromolekyler fra buffersalte og reagenser med lav molekylvægt op til 5000 Dalton (5 kDa) i 5- eller 10-ml volumener.
Thermo Scientific Pierce Dextran afsaltningssøjler er klar til brug, engangs, gelfiltreringskolonner til adskillelse af proteiner og andre makromolekyler fra buffersalte og reagenser med lav molekylvægt.
Ansøgninger
• Fjernelse af salte fra proteinopløsninger
• Eliminering af phenol fra nukleinsyrepræparater
• Adskillelse af overskydende tværbinder fra konjugatpræparater
• Fjernelse af overskydende derivatiseringsmidler fra modificerede proteiner
• Udtrækning af uomsat farvestof fra fluorescerende antistoffer
• Eliminering af fri radiomærkning fra mærkede proteiner
• Buffer udveksling
Gravity-flow gelfiltrering ved hjælp af dextran afsaltningskolonner
Gravity-flow gelfiltrering involverer kromatografisk adskillelse af molekyler af forskellige dimensioner baseret på deres relative evner til at trænge igennem en passende stationær fase. En kromatografisk matrix, som sædvanligvis består af meget små, uladede porøse partikler i en vandig opløsning, pakkes i en søjle og anvendes derefter til adskillelse via størrelsesudelukkelse. Forskellige niveauer af adskillelse kan opnås baseret på porestørrelsen af mediet pakket ind i afsaltningskolonnen i —vores tilfælde, dextran. Ved størrelsesudelukkelsesfiltrering udelukkes store molekyler fra gelens indre porer og kommer først ud af søjlen. Mindre molekyler kan trænge ind i porerne og derefter gå gennem søjlen med en langsommere hastighed. Disse mindre molekyler skylles efterfølgende gennem søjlen med yderligere buffervolumen. Vores Dextran afsaltningssøjler er stive for nem håndtering og giver fremragende flydeegenskaber. Dextran er stabil i vand, saltopløsninger, organiske opløsningsmidler og alkaliske eller svagt sure opløsninger. Dextran er også varmestabilt og kan autoklaveres tørt eller i opløsning ved neutral pH i 30 minutter ved 120 C uden °at påvirke dets kromatografiske egenskaber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Desalting Column
Indhold og opbevaring Store at room temperature or 4°C.
Format Gravity Flow Column
Oprensningsmål Buffer Exchange, Protein
Kolonnetype Size-exclusion, Dextran Resin
MWCO 5.0 kDa
Produktlinje Pierce
Engangs Single-use
Mængde 5 Columns
Volumen (metrisk) 10 mL