Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ DAB Substratsæt
Artikelnummer. 10006913 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
275 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10006913 275 ml 1 sæt
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10006913 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34002
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kromogent peberrodsperoxidase (HRP) substrat til Western blot og vævsfarvningsmetoder.
Thermo Scientific™ Pierce DAB og den DAB Substrate Kit muliggør kromogen påvisning af peberrodsperoxidase (HRP) aktivitet baseret på virkningen af 3,3'-diaminobenzidin (DAB ) i blotting og vævsfarvningsmetoder.
DAB (3,3'-diaminobenzidintetrahydrochlorid; MW = 214,1) reagerer med HRP i nærvær af peroxid for at give et uopløseligt brunfarvet produkt på steder, hvor peroxidase-konjugerede antistoffer er bundet til prøver. Det brune bundfald er uopløseligt i alkohol og andre organiske opløsningsmidler, hvilket gør det til et fremragende substrat til immunhistokemisk farvning, der kræver brug af traditionelle modfarvninger og monteringsmedier. Pierce DAB Substrat Kit indeholder en 10X løsning af DAB og stabil peroxidsubstratbuffer. Krystallinsk DAB (pulver) er også tilgængelig.
Højdepunkter:
  • HRP substrat– til påvisning af peberrodsperoxidaseaktivitet på faste medier, herunder nitrocellulose- og PVDF-membraner og fikserede vævsprøver
  • Kromogent– intet særligt udstyr nødvendigt til visualisering; de DAB reaktion producerer brune bånd eller pletter ved reaktionssteder med HRP-konjugerede antistoffer eller prober
  • Pakkemuligheder– vælg pulver til tilpasset formulering med buffer og peroxid eller et komplet sæt præformulerede opløsninger til øjeblikkelig brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gennembore DAB Substratsæt
Produkttype Substrater
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Form Væske
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje Pierce
Mængde 275 ml
Konjugeret HRP
Substrater Peberrodsperoxidase
Reaktivitet Peberrodsperoxidase
Tilstrækkelig til 25 anvendelser på 10 ml hver
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 25 anvendelser på 10 ml hver
• DAB (10X), 25 ml
• Stabil peroxidbuffer, 250 mL Opbevar
kit ved 4 °C.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce DAB Substrate Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P353-Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol