Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ D-Luciferin, monokaliumsalt
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mg
1 g
Salt form:
Monokaliumsalt
Mononatriumsalt
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce D-Luciferin syntetiseres og fremstilles for at sikre høj ydeevne til en lav pris, og reporteren er også testet af HPLC for at sikre korrekt chiralitet og aktivitet.
Vi er den eneste leverandør, der udfører chiral-high performance liquid chromatography (HPLC) test for at sikre, at produktet ikke kun er rent, men også i den aktive form. Vores D-Luciferin overstråler konkurrencen på mange niveauer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved eller under -20 °C. |
| Detektionsmetode | Bioluminescens |
| Til brug med (applikation) | ATP Assay, Gene Reporter Assay |
| Produkttype | D-Luciferin, mononatriumsalt |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 100 mg |
| Salt form | Mononatriumsalt |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Substrattype | Luciferase substrat |