Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce D-Galactose Agarose muliggør oprensning af lectiner, galactosidaser og andre galactosebindende molekyler.
Højdepunkter:
Ligand– thio-alfa-D-galactose
Synonymer– thio-alfa-gal, thio-gal
Støtte– tværbundet 6% perleformet agarose
Bindende kapacitet– mere end 20 mg jacalin pr. milliliter bundfældet harpiks
Format– 50% harpiksopslæmning i 0,02% natriumazid
Anbefalet til:
Human alfa-galactosidase A oprensning; C-type lektinrensning ; E. coli varmelabil enterotoksinrensning; Koleratoksin (CT) rensning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 4 °C. |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 5 mL |
| Mål | Lektin |
| Type | Agarose |
| Stationær fase | D-galaktose |
| Format | Flaske |
| Kolonnetype | Affinitet, agarose-resin |
| Kapacitet (metrisk) | ≥20 mg Jacalin per mL of Settled Resin |