Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Cystein-HCl
Artikelnummer. 11889350 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11889350 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11889350 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 44889
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Lav sulfhydrylanalysestandarder eller udfør proteingenfoldningseksperimenter ved hjælp af dette rene, krystallinske cysteinhydrochlorid (Cys-HCl).
Thermo Scientific™ Pierce Cystein-HCl er oprenset, krystallinsk cysteinhydrochloridsalt (MW 175,6), der er anvendeligt som en sulfhydrylstandard i assay med Ellman's Reagent eller som et additiv i proteingenfoldningseksperimenter.
Thermo Scientific ™ Pierce Cysteine-HCl er oprenset, krystallinsk cysteinhydrochloridsalt (MW 175,6), der er anvendeligt som en sulfhydrylstandard i assay med Ellman's Reagent eller som et additiv i proteingenfoldningseksperimenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: 2 til 25 °C.
Produktlinje Pierce
Form Fast stof
Mængde 5 g
Produkttype Cysteinhydrochlorid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Cysteine-HCl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-cysteine