Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Artikelnummer. p-4532160 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12201622
Brand: Thermo Scientific™ 16170
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opnå lyst og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid på mere end 1 time) i nærværelse af Cypridina luciferase-reportere.
De Thermo Scientific™ Pierce Cypridina Luciferase Glow Assay Kit giver et ekstremt lyst og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid på mere end 1 time) i nærværelse af Cypridina luciferase-reportere.
Dette Pierce Luciferase Glow Assay Kit indeholder reagenser til måling af Cypridina luciferaseaktivitet i pattedyrcellekulturmedier og lysater. Når det bruges med Thermo ScientificCypridina Luc Vectors, sættet giver et ekstremt følsomt bioluminescerende reporter-assaysystem til udskilt eller intracellulær påvisning af luciferaseaktivitet. Lysoutput genereret af luciferasereaktionen kan korreleres med mængden af produceret luciferaseprotein, som igen er proportional med aktiviteten af promotoren, der driver luciferaseekspressionen. Sættet kan bruges til at påvise aktiviteten af alle Cypridina luciferaser eller derivater, der bruger Vargulin som et substrat.
Højdepunkter:
  • Følsom– meget følsom påvisning af Cypridina luciferase aktivitet
  • Udskilt luciferase– tillader realtidsanalyser og kinetiske undersøgelser uden at ødelægge celler
  • Stabil– reagenser giver øget signalstabilitet sammenlignet med flash-assays
  • Enkel– kræver ikke et luminometer med injektorer
  • Kompatibel– assayreagenser, der er kompatible med andre Cypridina- eller Vargula -luciferaser
  • Automationsvenlig– modtagelige for assays med høj kapacitet
  • Bekvem– indeholder en universel cellelysebuffer og optimeret glødassay-reagens
  • Sikker– gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Inkluderer:
Cellelysebuffer, reaktionsbuffer og substrat
Kræver
Cypridina luciferase og luminometer eller andet instrument, der er i stand til at overvåge luminescens, som f.eks. Thermo Scientific Luminoskan Opstigning og Varioskan Flash mikropladelæsere
Anbefalet til:
Promotorundersøgelser til analyse af cis -regulatoriske elementer og trans -virkende faktorer; Narkotikascreening; siRNA og miRNA screening; Multipleksede assays til undersøgelse af effekter uden for mål; Sekretorisk pathway / protein lokalisering reporter assays; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsundersøgelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Cypridina Luciferase
Mængde 100 reaktionssæt
Indhold og opbevaring •Cypridina Glow Assay Buffer, 5 mL, opbevares ved °4 C
• Vargulin (1X), 5μ L, opbevares ved -°20 C
• 2X cellelysebuffer, 6 mL, opbevares ved stuetemperatur. Opbevar
kit ved modtagelse ved -20 °C eller opbevar individuelle komponenter som angivet ovenfor.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Format 384-brønds plade, 96-brønds plade
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater Vargulin (Cypridina Luciferin)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: methanol