Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Artikelnummer. 12201632 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12201632 1000 reaktionssæt Hver
12201622 100 reaktionssæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12201632 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6110.00 DKK
    4888.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1222.00 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Opnå et klart og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid over 1 time) i nærvær af Cypridina luciferase-reportere.
De Thermo Scientific™ Pierce Cypridina Luciferase Glow Assay Kit giver et ekstremt lyst og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid på mere end 1 time) i nærværelse af Cypridina luciferase-reportere.
Dette Pierce Luciferase Glow Assay Kit indeholder reagenser til måling af Cypridina luciferaseaktivitet i pattedyrs cellekulturmedier og lysater. Når det bruges sammen med Thermo Scientific Cypridina Luc Vectors, giver sættet et ekstremt følsomt bioluminescerende reporter-assaysystem til udskilt eller intracellulær detektion af luciferaseaktivitet. Den lysudstråling, der genereres af luciferasereaktionen, kan korreleres med mængden af luciferaseprotein, der produceres, hvilket igen er proportionalt med aktiviteten af promotoren, der driver luciferaseudtrykket. Sættet kan bruges til at detektere aktiviteten af enhver Cypridina-luciferaser eller -derivater, der bruger Vargulin som substrat.
Højdepunkter
  • Sensitiv—og højsensitiv detektion af Cypridina luciferaseaktivitet
  • Udskilt luciferase—muliggør realtidsanalyser og kinetiske studier uden at ødelægge celler
  • Stabile—reagenser giver øget signalstabilitet sammenlignet med flash-assays
  • Simple—kræver ikke et luminometer med injektorer
  • Kompatible—assay-reagenser, der er kompatible med andre Cypridina- eller Vargula-luciferaser .
  • Automatiseringsvenlige—, modtagelige for højkapacitetsanalyser
  • Convenient—indeholder en universel cellelysbuffer og optimeret gløde-assay-reagens
  • Safe—gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Kræver
Cypridina luciferase og luminometer eller andre instrumenter, der kan overvåge luminescens, såsom Varioskan ALF eller mikropladelæsere Varioskan LUX
Anbefalede anvendelser
Promotorstudier til analyse af cis-regulatoriske elementer og trans-virkende faktorer; Stoftest; siRNA- og miRNA-screening; Multiplexede assays til at studere off-target effekter; Sekretoriske signalveje / proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Cypridina Luciferase
Mængde 1000 reaktionssæt
Indhold og opbevaring •Cypridina Glow Assay Buffer, 5 mL, opbevares ved °4 C
• Vargulin (1X), 0,5 ml, opbevares ved -°20 C
• 2X cellelysebuffer, 6 mL, opbevares ved stuetemperatur. Opbevar
kit ved modtagelse ved -20 °C eller opbevar individuelle komponenter som angivet ovenfor.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater Vargulin (Cypridina Luciferin)