Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Opnå et klart og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid over 1 time) i nærvær af Cypridina luciferase-reportere.
Thermo Scientific Pierce Cypridina Luciferase Glow Assay Kit leverer et ekstremt klart og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid over 1 time) i nærvær af Cypridina luciferase-reportere.
Dette Pierce Luciferase Glow Assay Kit indeholder reagenser til måling af Cypridina luciferaseaktivitet i pattedyrs cellekulturmedier og lysater. Når det bruges sammen med Thermo Scientific Cypridina Luc Vectors, giver sættet et ekstremt følsomt bioluminescerende reporter-assaysystem til udskilt eller intracellulær detektion af luciferaseaktivitet. Den lysudstråling, der genereres af luciferasereaktionen, kan korreleres med mængden af luciferaseprotein, der produceres, hvilket igen er proportionalt med aktiviteten af promotoren, der driver luciferaseudtrykket. Sættet kan bruges til at detektere aktiviteten af enhver Cypridina-luciferaser eller -derivater, der bruger Vargulin som substrat.
Højdepunkter
- Sensitiv—og højsensitiv detektion af Cypridina luciferaseaktivitet
- Udskilt luciferase—muliggør realtidsanalyser og kinetiske studier uden at ødelægge celler
- Stabile—reagenser giver øget signalstabilitet sammenlignet med flash-assays
- Simple—kræver ikke et luminometer med injektorer
- Kompatible—assay-reagenser, der er kompatible med andre Cypridina- eller Vargula-luciferaser .
- Automatiseringsvenlige—, modtagelige for højkapacitetsanalyser
- Convenient—indeholder en universel cellelysbuffer og optimeret gløde-assay-reagens
- Safe—gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Kræver
Cypridina luciferase og luminometer eller andre instrumenter, der kan overvåge luminescens, såsom Varioskan ALF eller mikropladelæsere Varioskan LUX
Anbefalede anvendelser
Promotorstudier til analyse af cis-regulatoriske elementer og trans-virkende faktorer; Stoftest; siRNA- og miRNA-screening; Multiplexede assays til at studere off-target effekter; Sekretoriske signalveje / proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsstudier
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Assay Kit |
| Mål | Luciferase, Cypridina Luciferase |
| Mængde | 100 reaktionssæt |
| Indhold og opbevaring | •Cypridina Glow Assay Buffer, 5 mL, opbevares ved °4 C • Vargulin (1X), 5μ L, opbevares ved -°20 C • 2X cellelysebuffer, 6 mL, opbevares ved stuetemperatur. Opbevar kit ved modtagelse ved -20 °C eller opbevar individuelle komponenter som angivet ovenfor. |
| Assay | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatible celler | Pattedyrsceller |
| Detektionsmetode | Bioluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer |
| Format | 96-well Plate, 384-well Plate |
| Etikettype | Enzymmærket |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pierce Cypridina Luciferase Glow Assay Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol