Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Flash Assay Kit
Artikelnummer. p-4532159 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12385613
Brand: Thermo Scientific™ 16168
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Assay regulatorisk element transkriptionel aktivitet i pattedyrcellekulturmedier og helcellelysat med dette meget følsomme flash-baserede luciferase-kit.
De Thermo Scientific™ Pierce Cypridina Luciferase Flash Assay Kit giver forskere et meget følsomt assay for transkriptionel aktivitet af regulatoriske elementer i pattedyrcellekulturmedier og helcellelysat.
Dette Flash Assay Kit indeholder reagenser til måling af aktiviteten af Cypridina luciferase i pattedyrcellekulturmedier og lysater. Når det bruges med Thermo ScientificCypridina Luc Vectors, kittet giver et ekstremt følsomt bioluminescerende reporter-assaysystem til udskilt eller intracellulær påvisning af promotor- eller pathway-aktivitet. Cypridina luciferase udskilles i høj grad i cellekulturmediet, hvilket muliggør levende celleovervågning af reporteraktivitet. Signalet produceret af Cypridina er betydeligt større end signalet fra enten ildflue eller Renilla luciferaser analyseret under lignende forhold.
Højdepunkter:
  • Følsom– høj følsomhed tillader udnyttelse af et mindre antal celler
  • Omkostningseffektiv– Følsomme analyser resulterer i reduceret reagensforbrug
  • Udskilt luciferase– tillader realtidsanalyser og kinetiske undersøgelser uden at ødelægge celler
  • Ideel til co-transfektion– bruger et andet substrat end Renilla- , Gaussia- eller ildflueluciferaser
  • Kompatibel– assayreagenser, der er kompatible med andre Cypridina- eller Vargula -luciferaser
  • Tidsbesparende– assays ved anvendelse af udskilte luciferaser kræver minimal prøvehåndtering
  • Automationsvenlig– modtagelig for skærme med høj kapacitet
  • Bekvem– indeholder en universel cellelysebuffer og optimeret flash-assay-reagens
  • Sikker– gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Inkluderer:
Cellelysebuffer, reaktionsbuffer og substrat
Kræver
Cypridina luciferase og luminometer eller andet instrument, der er i stand til at overvåge luminescens, som f.eks. Thermo Scientific Luminoskan Opstigning og Varioskan Flash mikropladelæsere.
Anbefalet til:
Promotorundersøgelser til analyse af cis -regulatoriske elementer og trans -virkende faktorer; Narkotikascreening; siRNA og miRNA screening; Multipleksede assays til undersøgelse af effekter uden for mål; Sekretorisk pathway / protein lokalisering reporter assays; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsundersøgelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Cypridina Luciferase
Mængde 100 reaktionssæt
Indhold og opbevaring •Cypridina Flash Assay Buffer, 5 mL, opbevares ved °4 C Vargulin (
•1X), 5μ
L, °opbevares ved -20 °C 2X cellelyseringsbuffer, 6 mL, opbevares ved stuetemperatur. Opbevar kit ved modtagelse ved -20 C eller opbevar individuelle komponenter som angivet ovenfor.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Format 384-brønds plade, 96-brønds plade
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater Vargulin (Cypridina Luciferin)