Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Flash Assay Kit
Artikelnummer. 12385613 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12385613 100 reaktionssæt Hver
12201183 1000 reaktionssæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12385613 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16168
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Assay-regulatorisk element transkriptionsaktivitet i pattedyrs cellekulturmedier og helcellelysat med dette meget følsomme flash-baserede luciferase-kit.
Thermo Scientific Pierce Cypridina Luciferase Flash Assay Kit giver forskere en meget følsom analyse af transkriptionsaktivitet af regulatoriske elementer i pattedyrs cellekulturmedie og hele cellelysat.
Dette Flash Assay Kit indeholder reagenser til måling af aktiviteten af Cypridina luciferase i pattedyrscellekulturmedier og lysater. Når det bruges sammen med Thermo Scientific Cypridina Luc-vektorer, giver sættet et ekstremt følsomt bioluminescerende rapportør-assaysystem til udskilt eller intracellulær detektion af promotor- eller vejaktivitet. Cypridina luciferase udskilles stærkt i cellekulturmediet, hvilket muliggør live celleovervågning af reporteraktivitet. Signalet, som Cypridina producerer, er betydeligt stærkere end signalet fra enten firefly- eller Renilla-luciferaser testet under lignende forhold.
Højdepunkter
  • Følsom, —høj følsomhed muliggør udnyttelse af mindre antal celler
  • Omkostningseffektive—følsomme assays resulterer i reduceret forbrug af reagenser
  • Udskilt luciferase—muliggør realtidsanalyser og kinetiske studier uden at ødelægge celler
  • Ideelt til kotransfektion—bruger en anden substrat end Renilla-, Gaussia- eller ildflue-luciferaser
  • Kompatible—assay-reagenser, der er kompatible med andre Cypridina- eller Vargula-luciferaser .
  • Tidsbesparende—analyser med udskilte luciferaser kræver minimal prøvehåndtering
  • Automatiseringsvenlige—og egnet til højkapacitetsskærme
  • Convenient—indeholder en universel cellelysbuffer og optimeret flash-assay-reagens
  • Safe—gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Kræver
Cypridina luciferase og luminometer eller andet instrument, der kan overvåge luminescens, såsom Varioskan ALF eller mikropladelæsere Varioskan LUX.
Anbefalede anvendelser
Promotorstudier til analyse af cis-regulatoriske elementer og trans-virkende faktorer; Stoftest; siRNA- og miRNA-screening; Multiplexede assays til at studere off-target effekter; Sekretoriske signalveje / proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Cypridina Luciferase
Mængde 100 reaktionssæt
Indhold og opbevaring •Cypridina Flash Assay Buffer, 5 mL, opbevares ved °4 C Vargulin (
•1X), 5μ
•
L, °opbevares ved -20 °C 2X cellelyseringsbuffer, 6 mL, opbevares ved stuetemperatur. Opbevar kit ved modtagelse ved -20 C eller opbevar individuelle komponenter som angivet ovenfor.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater Vargulin (Cypridina Luciferin)