Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Flash Assay Kit
Artikelnummer. 12201183 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12201183 1000 reaktionssæt Hver
12385613 100 reaktionssæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12201183 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16169
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Assay regulatorisk element transkriptionel aktivitet i pattedyrcellekulturmedier og helcellelysat med dette meget følsomme flash-baserede luciferase-kit.
De Thermo Scientific™ Pierce Cypridina Luciferase Flash Assay Kit giver forskere et meget følsomt assay for transkriptionel aktivitet af regulatoriske elementer i pattedyrcellekulturmedier og helcellelysat.
Dette Flash Assay Kit indeholder reagenser til måling af aktiviteten af Cypridina luciferase i pattedyrcellekulturmedier og lysater. Når det bruges med Thermo ScientificCypridina Luc Vectors, kittet giver et ekstremt følsomt bioluminescerende reporter-assaysystem til udskilt eller intracellulær påvisning af promotor- eller pathway-aktivitet. Cypridina luciferase udskilles i høj grad i cellekulturmediet, hvilket muliggør levende celleovervågning af reporteraktivitet. Signalet produceret af Cypridina er betydeligt større end signalet fra enten ildflue eller Renilla luciferaser analyseret under lignende forhold.
Højdepunkter:
  • Følsom– høj følsomhed tillader udnyttelse af et mindre antal celler
  • Omkostningseffektiv– Følsomme analyser resulterer i reduceret reagensforbrug
  • Udskilt luciferase– tillader realtidsanalyser og kinetiske undersøgelser uden at ødelægge celler
  • Ideel til co-transfektion– bruger et andet substrat end Renilla- , Gaussia- eller ildflueluciferaser
  • Kompatibel– assayreagenser, der er kompatible med andre Cypridina- eller Vargula -luciferaser
  • Tidsbesparende– assays ved anvendelse af udskilte luciferaser kræver minimal prøvehåndtering
  • Automationsvenlig– modtagelig for skærme med høj kapacitet
  • Bekvem– indeholder en universel cellelysebuffer og optimeret flash-assay-reagens
  • Sikker– gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Inkluderer:
Cellelysebuffer, reaktionsbuffer og substrat
Kræver
Cypridina luciferase og luminometer eller andet instrument, der er i stand til at overvåge luminescens, som f.eks. Thermo Scientific Luminoskan Opstigning og Varioskan Flash mikropladelæsere.
Anbefalet til:
Promotorundersøgelser til analyse af cis -regulatoriske elementer og trans -virkende faktorer; Narkotikascreening; siRNA og miRNA screening; Multipleksede assays til undersøgelse af effekter uden for mål; Sekretorisk pathway / protein lokalisering reporter assays; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsundersøgelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Cypridina Luciferase
Mængde 1000 reaktionssæt
Indhold og opbevaring •Cypridina Flash Assay Buffer, 5 mL, opbevares ved °4 C
Vargulin (°1X), 0,5 mL, opbevares ved -°20 C. 2X Cellelysisbuffer, 6 mL, opbevares ved stuetemperatur. Opbevar kit ved modtagelse ved -20 C eller opbevar individuelle komponenter som angivet ovenfor.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Format 384-brønds plade, 96-brønds plade
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater Vargulin (Cypridina Luciferin)