Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De Thermo Scientific™ Pierce Cypridina-Firefly Luciferase Dual Assay Kit giver de nødvendige reagenser til samtidig påvisning af intracellulær Cypridina og Red Firefly luciferaseaktivitet i pattedyrs helcellelysater.
Pierce Cypridina-Firefly Luciferase Dual Assay Kit er en meget følsom analyse, der muliggør samtidig opdagelse af Cypridina og Red Firefly luciferase-aktivitet. Cypridina luciferase fungerer som eksperimentel reporter med konstitutivt aktiv rød ildflue som normaliseringskontrol. Denne kombination af reporter og kontrol muliggør samtidig overvågning af eksperimentelle rapporterings- og kontrolaktiviteter med luciferase-aktiviteter i en enkelt læsning uden behov for to-trins tilsætning af substratreagenser eller slukning.
Assay-arbejdsløsningen indeholder substrater for begge luciferaser, og reaktionerne foregår samtidig med flash-type kinetik. De resulterende luminescerende signaler kan spektralt opløses ved hjælp af filtre. I en enkelt prøve kan forskere analysere transkriptionsaktivitet af regulatoriske elementer, signaltransduktionsveje og effekter af aktivatorer eller hæmmere.
Højdepunkter
- Samtidig—samtidig, filterbaseret, bølgelængdesepareret detektion af to luciferaseaktiviteter
- Sensitive måler—lyseblå Cypridina og rød ildflue luciferaseaktivitet i samme prøve
- Hurtig, —ingen slukningstrin nødvendig, i modsætning til traditionelle sekventielle dobbelte assays
- Multiplex—, der kan kvantificere to cellulære aktiviteter i samme prøve(r)
Kræver
Cypridina og Red Firefly luciferase-journalister; filterindstillinger i området 425 til 525 nm for Cypridina Luc og 615 til 675 nm for Red Firefly Luc; luminometer eller andet instrument, der kan overvåge luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikropladelæsere; injektor til vurdering af mere end 24 brønde ad gangen
Anbefalede anvendelser
Studer to regulatoriske elementer samtidig; overvåge to signalveje samtidigt; Muliggør studier af mere end ét mål pr. skærm (f.eks. off-target effekter)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Assay Kit |
| Mål | Luciferase, Cypridina Luciferase |
| Tilstrækkelig til | 100 Dual Luciferase Assays |
| Mængde | 100 reaktionssæt |
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkeligt til: 100 dobbelt-luciferase-assays i mikropladebrønde • Cypridina-Firefly Dual Assay Buffer, 5 mL (opbevares ved 4 °C) • 100X Vargulin, 50μ L (opbevares ved -20 °C) • D-Luciferin, 3 mg (opbevares ved 4 °C) • Luciferase Cell Lysis Buffer (2X), 6 ml (opbevares ved stuetemperatur) Ved modtagelsen opbevares sættet ved -20 °C, eller de enkelte komponenter opbevares som angivet ovenfor. |
| Assay | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatible celler | Pattedyrsceller |
| Detektionsmetode | Bioluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer (mikroplade) |
| Format | 384-brønds plade, 96-brønds plade |
| Vis mere |