Beskrivelse
De Thermo Scientific Pierce Crosslink Magnetic IP/Co-IP Kit bruger tværbindingskemi til kovalent at immobilisere IP-antistoffer på førsteklasses Protein A/G Magnetic Beads til effektiv immunfældning og co-immunpræcipitation.
Højdepunkter:
Antistoffri IP– antistof er irreversibelt bundet til de magnetiske perler, hvilket resulterer i ubetydelig co-eluering af intakt antistof eller tunge og lette kæder med det oprensede antigen
Bekvem– IP/co-IP-sættet indeholder magnetiske perler og alle essentielle buffere for optimal immunudfældning
Hurtig– fuldstændig tværbinding og immunpræcipitation på mindre end 3 timer
Effektiv– immunpræcipitere med halvdelen af det anbefalede volumen af magnetiske partikler sammenlignet med andre magnetiske perler
Kompatibel– magnetiske perler koblet med Protein A/G rekombinant protein sikrer kompatibilitet med de fleste primære antistoffer, uanset om det er fra mus eller kanin
Skalerbar– brug kun den mængde antistof, der er nødvendig til et enkelt IP-eksperiment, eller klargør en større mængde antistof-tværbundne magnetiske perler til flere eksperimenter
Inkluderer:
Pierce Protein A/G Magnetic Beads, DSS tværbinder og koblingsbuffer, lyserings-/vaskebuffer, elueringsbuffer, neutraliseringsbuffer og prøveindlæsningsbuffer
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | Slurry: 10 mg/ml, 1% fast føde |
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: 40 IP-reaktioner med 25μ L af perler • Pierce Protein A/G magnetiske perler, 1 mL • IP lyse/vaskebuffer, 2 x 50 ml • Koblingsbuffer (20X), 25 ml • DSS Crosslinker, 8 x 2 mg • Banemarkør prøvebuffer (5X), 5 ml • Elueringsbuffer, 25 ml • Neutraliseringsbuffer, 1 ml • Bane Marker Sample Buffer (5X), 5 mL Opbevares ved 4 °C. Opbevar DSS tørret ved 4 °C. |
| Assay | Affinitetsrensning |
| Til brug med (udstyr) | KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, magnetisk stativ |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 40 reaktionssæt |
| Til brug med (applikation) | Immunpræcipitation (IP) |
| Mål | Ikke målspecifik |
| Type | Immunpræcipitation/Co-Immunopræcipitation Kit |
| Tilstrækkelig til | 40 reaktioner |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pierce Crosslink Magnetic IP/Co-IP Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride