Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Crosslink IP Kit er en tilpasning af traditionelle immunpræcipitationsprotokoller, der muliggør antigengenvinding uden antistofkontamination eller co-eluering.
Pierce Crosslink IP Kit-metoden involverer indfangning af IP-antistoffet mod Protein A/G Agarose-harpiks og kovalent immobilisering af det til underlaget ved tværbinding med disuccinmidylsuberat (DSS). Antistofharpiksen inkuberes derefter med prøven, der indeholder proteinantigenet af interesse, hvilket tillader antistof:antigen-komplekset at dannes. Efter vask for at fjerne ikke-bundne (formodentlig uønskede) komponenter af prøven, genvindes antigenet ved dissociation fra antistoffet med elueringsbuffer leveret i sættet. Hele proceduren udføres i en mikrocentrifuge-spinkop, hvilket tillader opløsninger at blive fuldstændigt adskilt fra agaroseharpiksen ved kort centrifugering. Kun antigen elueres ved proceduren, hvilket gør det muligt at identificere og analysere det yderligere uden interferens fra antistoffragmenter. Desuden kan antistofharpiksen ofte genbruges til yderligere runder af immunpræcipitation.
Højdepunkter:
Eliminerer antistofkontamination– antistof er irreversibelt bundet til agaroseperlerne, således at co-eluering af tunge og lette kæder med det oprensede protein minimeres
Nem og effektiv skalerbarhed– brug kun den mængde antistof, der er nødvendig for et enkelt IP-eksperiment (f.μeks. 5 g) eller immobiliser μop til 200 g antistof for at forberede en større mængde færdiglavet IP-affinitetsharpiks til mange eksperimenter
Assays pålidelighed og prøvehåndtering– Pierce Spin Columns eliminerer harpikstab og sørger for mere effektiv adskillelse af løsninger end traditionelle IP-metoder, der kun bruger mikrocentrifugerør
Forberedt antistofaffinitetsharpiks kan genbruges– fordi antistoffet er kovalent immobiliseret og normalt ikke inaktiveres ved den milde elueringsprocedure, kan harpiksen ofte bruges flere gange
Komplet sæt– Pakken indeholder tilstrækkelige reagenser og spin-søjler til at udføre mindst 50 antistofimmobiliseringer og IP-eksperimenter
Inkluderer:
Pierce Protein A/G Plus Agarose, kontrolagaroseharpiks, DSS-tværbinder, koblingsbuffer, IP-lyse/vaskebuffer, konditioneringsbuffer, Tris-bufret saltvand, elueringsbuffer, prøvepåfyldningsbuffer, spinsøjler og opsamlingsrør
Anbefalet til:
Immunpræcipitation efterfulgt af elektroforese og excision af proteinet til massespektrometri eller sekventeringsidentifikationsanalyse; Immunpræcipitation og SDS-PAGE-analyse af et målprotein, hvis molekylvægt svarer til det tunge eller lette kæde-antistoffragment; Immunpræcipitation af målproteiner til efterfølgende analyse ved ikke-denaturerende metoder (dvs. metoder, der ikke involverer SDS-PAGE)
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: Forberedelse og udførelse af mindst 50 IP-reaktioner, hver med 10μ L harpiks • Protein A/G Plus agarose, 0,55 ml • DSS Crosslinker, 8 x 2 mg • Koblingsbuffer (20X), 25 ml • IP lyse/vaskebuffer, 2 x 50 ml • Konditioneringsbuffer (100X), 5 ml • Tris-bufret saltvand (20X), 25 ml • Elueringsbuffer, 50 ml • Banemarkør prøvebuffer (5X), 5 ml • Kontrol agaroseharpiks, 2 ml • Spin kolonner og opsamlingsrør Opbevar ved 4 °C. Opbevar DSS tørret ved 4 °C. |
| Assay | Affinitetsrensning |
| Til brug med (udstyr) | Mikrocentrifuge |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Til brug med (applikation) | Immunpræcipitation (IP) |
| Mål | Ikke målspecifik |
| Type | Immunpræcipitation/Co-Immunopræcipitation Kit |
| Tilstrækkelig til | 50 reaktioner |
| Format | Sæt |
Sikkerhed og håndtering
- Pierce Crosslink IP Kit
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Sodium chloride, TRIS Base