Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Crossflow-filtreringskassetter, –3 100 kDa MWCO
Artikelnummer. 18081673 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
50 kDa
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. MWCO
18081673 50 kDa
18091673 3 kDa
17945086 10 kDa
18061683 30 kDa
18051683 100 kDa
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18081673 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A57933
Nysgerrigheden rækker længere
Brug rabatkode 27966
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pierce Crossflow-kassetter er membranbaserede enheder designet til koncentrering og diafiltrering af prøveopløsninger såsom proteiner, lipider, vira og cellekultursupernatanter med volumener fra 0,50 3 –L. Velegnet til fremstilling og pilotskala tangentielle flowfiltreringsprocesser.
Pierce Crossflow-kassetter er designet til nem opsætning, fleksibilitet og robust ydeevne. De kan behandle prøveopløsninger fra 0,5 til 3 liter i volumen og operere via en peristaltisk pumpe trykdrevet proces, hvor prøveopløsningen, der indeholder opløste stoffer, skubbes tangentielt hen over overfladen af en specialiseret polyethersulfon (PES) membran med lav proteinbindingsegenskaber. Membranoverfladen pr. enhed er 200 cm 2 og tilbydes i fem forskellige molekylvægtsgrænser (MWCO'er) på 3, 10, 30, 50 og 100 kDa, hvilket giver en række muligheder, der passer til forskellige behov.
Thermo Scientific Pierce Crossflow-filtreringskassetter er membranbaserede enheder designet til fremstilling af små volumer og tangentiel flowfiltrering i pilotskala (TFF) af biologiske prøver. De har nem opsætning, optimal fleksibilitet og robust ydeevne. Disse kassetter kan behandle prøveopløsningsvolumener på 0,5 –3 liter og fungere via en peristaltisk pumpe trykdrevet proces, hvor prøveopløsningen skubbes tangentielt hen over overfladen af en specialiseret polyethersulfon (PES) membran.
Egenskaber ved Pierce Crossflow-filtreringskassetter inkluderer:
• Designet til fremstilling af små mængder og TFF-applikationer i pilotskala
• Genanvendelig uden membranudskiftning
• Fuldt samlet med nem opsætning, der kræver ingen holder
• Høj flowhastighed og prøvegenvinding
• Lave driftsomkostninger Pierce Crossflow
Filtration Cassettes indeholder en PES-membran med lave proteinbindingsegenskaber og har et specialiseret kanaldesign, der sikrer høj flux uden optimering. Membranen har et overfladeareal på 200 cm 2 og mulighed for fem forskellige molekylvægtsgrænser (MWCO'er): 3, 10, 30, 50 og 100 kDa. Membranen har små porer, hvilket forhindrer passage af større molekyler som proteiner, der tilbageholdes i flowtilførselsvejen, mens mindre molekyler som salte passerer igennem, hvilket forårsager et fald i opløsningsvolumen og en stigning i makromolekylekoncentration.
Pierce Crossflow-filtreringskassetter er lette at rengøre og genbruge. Hver kassette kan koncentrere op til 1 liter prøve med en faktor på> 50 på 30 minutter eller mindre. To kassetter kan tilsluttes og køre parallelt ved hjælp af et Y-stik for at skalere og fremskynde processen. På denne måde kan op til 6L prøve behandles.
Hver kassette inkluderer alt nødvendigt tilbehør, der kræves til at køre kassetten med en peristaltisk laboratoriepumpe og et pumpehoved i størrelse 16. For at gøre bufferudvekslingsprocessen mere bekvem, kan et forseglet diafiltreringsreservoir-tilbehør bruges til at fremskynde processen.
Pierce Crossflow-filtreringskassetter er designet til fremstilling af små volumer og TFF-applikationer i pilotskala i forskellige biologiske og biofarmaceutiske processer, såsom koncentration og diafiltrering af proteiner, lipider, vira, kolloider og cellekultursupernatanter. Kassetterne leverer effektiv ydeevne på grund af deres høje krydsstrømningshastighed og lave krav til pumpehastighed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Filtertype Membran filter
Format Kassette
Materiale Polypropylen
Materiale (membran) PES
MWCO 50 kDa
Porestørrelse 7 nm
Sterilitet Ikke steril
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Til brug med (udstyr) Labscale TFF system