Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Crossflow Diafiltration Reservoir, 500 ml
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Pierce Crossflow Diafiltration Reservoir giver mulighed for kontinuerlig bufferudskiftning ved brug af Pierce Cross Flow Filtration Cassettes.
•Til kontinuerlig bufferudskiftning ved brug af Pierce Cross Flow Filtration Cassettes.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Materiale | Plastic |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Type | Self-standing Reagent Reservoir with Lid |
| Inkluderer | 3 ports |
| Mængde | Each |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Engangs | Reusable |
| Bund form | Flat |