Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Kobberbelagte højkapacitetsplader
Artikelnummer. 10257623 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Format:
96-brønds
Standard
Strip plade
Detektionsmetode:
Fluorescens
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10257623
Brand: Thermo Scientific™ 15147
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific Pierce Copper Coated High Binding Capacity (HBC) plader bruger en eksklusiv coatingproces for at øge mængden af histidin-mærket protein, der vil binde til pladens overflade.
Pierce kobberbelagte plader er ideelle til at analysere polyhistidin-mærkede fusionsproteiner ved hjælp af ELISA-baserede metoder. Proteiner, der indeholder en række af flere histidinrester ved amino- eller carboxylterminalen, har en stærk bindingsaffinitet for metaller såsom kobber. Selvom kobber er mindre diskriminerende i sin bindingsspecificitet end nikkel, er den højere bindingskapacitet af disse plader ideel til screeningsapplikationer med høj gennemstrømning, der kræver forbedret følsomhed og større dynamisk område.
Thermo Scientific Pierce Copper Coated High Binding Capacity (HBC) plader bruger en eksklusiv coatingproces for at øge mængden af histidin-mærket protein, der vil binde til pladens overflade.
Funktioner af kobberbelagte plader med høj bindingskapacitet inkluderer:
• Kvantificer tidligere ikke-detekterbare histidin-mærkede proteiner
• Bredere dynamisk område med fire gange større kapacitet end almindelig nikkel-chelatbelagt plade
• Kobberchelat giver større bindingskapacitet end nikkel
• Detektionsgrænsen er 0,1 pg polyhistidinmærket fusionsprotein pr. brønd
• Forudblokeret for den ultimative bekvemmelighed
Bemærk: Kobbercoatede plader er til brug med oprensede His-mærkede proteiner. Typiske cellelysater indeholder ikke-his-mærkede proteiner, som kan binde til kobber, hvilket kan reducere bindingskapacitet og signal-til-støj-forhold. Til cellelysater, brug Thermo ScientificPierce nikkelbelagte plader .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Høj kapacitet, affinitet
Format Standard
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C i uåbnede poser. Når de er åbnet, opbevares ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel ved 4 °C.
Detektionsmetode Kemiluminescens
Emballage 5 plader
Produktlinje Gennembore
Farve Hvid
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Overfladebehandling Divalent kobber, metalchelat
Pladeblokering Blocker™ BSA buffer
Mængde 5 plader