Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Kobberbelagte højkapacitetsplader
Artikelnummer. 10034413 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Format:
96-brønds
Standard
Strip plade
Detektionsmetode:
Fluorescens
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Format Detektionsmetode Pakningsstørrelse
10034413 Klar 96-brønds Kolorimetrisk Pakke med 5
10083883 Sort 96-brønds Fluorescens Pakke med 5
10388593 Klar Strip plade Kolorimetrisk Pakke med 5
10257623 Hvid Standard Kemiluminescens Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10034413 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 15143
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Thermo Scientific Pierce Copper Coated High Binding Capacity (HBC) plader bruger en eksklusiv coatingproces for at øge mængden af histidin-mærket protein, der vil binde til pladens overflade.
Pierce kobberbelagte plader er ideelle til at analysere polyhistidin-mærkede fusionsproteiner ved hjælp af ELISA-baserede metoder. Proteiner, der indeholder en række af flere histidinrester ved amino- eller carboxylterminalen, har en stærk bindingsaffinitet for metaller såsom kobber. Selvom kobber er mindre diskriminerende i sin bindingsspecificitet end nikkel, er den højere bindingskapacitet af disse plader ideel til screeningsapplikationer med høj gennemstrømning, der kræver forbedret følsomhed og større dynamisk område.
Thermo Scientific Pierce Copper Coated High Binding Capacity (HBC) plader bruger en eksklusiv coatingproces for at øge mængden af histidin-mærket protein, der vil binde til pladens overflade.
Funktioner af kobberbelagte plader med høj bindingskapacitet inkluderer:
• Kvantificer tidligere ikke-detekterbare histidin-mærkede proteiner
• Bredere dynamisk område med fire gange større kapacitet end almindelig nikkel-chelatbelagt plade
• Kobberchelat giver større bindingskapacitet end nikkel
• Detektionsgrænsen er 0,1 pg polyhistidinmærket fusionsprotein pr. brønd
• Forudblokeret for den ultimative bekvemmelighed
Bemærk: Kobbercoatede plader er til brug med oprensede His-mærkede proteiner. Typiske cellelysater indeholder ikke-his-mærkede proteiner, som kan binde til kobber, hvilket kan reducere bindingskapacitet og signal-til-støj-forhold. Til cellelysater, brug Thermo ScientificPierce nikkelbelagte plader .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Høj kapacitet, affinitet
Format 96-brønds
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C i uåbnede poser. Når de er åbnet, opbevares ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel ved 4 °C.
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Emballage 5 plader
Produktlinje Gennembore
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Overfladebehandling Divalent kobber, metalchelat
Pladeblokering Blocker™ BSA buffer
Mængde 5 plader